Fortfahren mit
1.18348
Kjeldahl-Tabletten
weight 3.5 g (tablet)without addition of Se and Hg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 232.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352402
CHF 232.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
tablet
Quality Level
specific analyte(s)
nitrogen
technique(s)
photometry: suitable
weight
3.5 g (tablet)without addition of Se and Hg
storage temp.
no temp limit
General description
(ohne Zusatz von Se und Hg) 3,5 g/Tablette
Application
  • Health risk assessment of arsenic in Realgar and NiuHuangJieDu Tablets based on pharmacokinetic study: In dieser Forschungsarbeit werden Kjeldahl-Tabletten zur Bestimmung des Stickstoffgehalts in pharmazeutischen Verbindungen verwendet, insbesondere zur Beurteilung der Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit den Arsenspiegeln in der traditionellen chinesischen Medizin. Diese Studie unterstreicht die wichtige Anwendung der Kjeldahl-Analyse zur Gewährleistung der Sicherheit und Wirksamkeit pharmazeutischer Produkte (Wu et al., 2018).
  • Application of infrared spectroscopy technique to protein content fast measurement in milk powder based on support vector machines: Diese Studie veranschaulicht die Verwendung von Kjeldahl-Tabletten für eine schnelle Proteinquantifizierung in Milchpulver mittels Infrarotspektroskopie, verbessert durch Algorithmen des maschinellen Lernens. Die Forschungsarbeit unterstreicht die Effektivität der Kjeldahl-Stickstoffanalyse in der Lebensmittelwissenschaft, um die Qualitätskontrolle und die Nährwertbewertung in Milchprodukten sicherzustellen (Wu et al., 2008).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.179581.153481.18469
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrogen
specific analyte(s)
nitrogen
weight
3.5 g (tablet)without addition of Se and Hg
weight
-
weight
5 g (tablet)without addition of Se and Hg
weight
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kjeldahl-Tabletten
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Questo kit analitico per la determinazione dell’azoto totale è più veloce, più sicuro e più accurato del metodo tradizionale, ed è anche più economico. Il kit analitico per l’azoto totale è stato sviluppato per mettere a disposizione degli addetti ai lavori un singolo metodo di analisi per la determinazione dei livelli di azoto totale nelle acque di processo e nelle acque reflue.
Ce test de l'azote total en kit est plus rapide, plus sûr, plus précis et moins cher que la méthode traditionnelle. Le test en kit dédié à l'analyse de l'azote total a été développé dans le but de proposer aux utilisateurs une méthode de test unique pour le dosage du taux d'azote total dans les eaux de procédés et les eaux usées.
Dieser Testsatz für Gesamtstickstoff ist schneller, sicherer und genauer und kostet weniger als die herkömmliche Methode. Der Testsatz für die Gesamtstickstoffanalyse wurde entwickelt, um Anwendern eine Testmethode für die Bestimmung des Gesamtstickstoffgehalts sowohl in Prozesswasser als auch Abwasser zur Verfügung zu stellen.
Alle Artikel anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
118348025004022536897349