Merck
1.16993
Supelco
Calcium Test for RQflex® 10 and RQflex® 10 plus
2.5-45.0 mg/L (Ca), REFLECTOQUANT®
Synonym(e):
Calcium for RQflex® 10 and RQflex® 10 plus chemical test strips, Calcium for RQflex® 10 and RQflex® 10 plus test strip for instrument reader
Größe auswählen
50 TESTS
CHF 199.00
CHF 199.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 TESTS
CHF 199.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 199.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Calcium Test for RQflex® 10 and RQflex® 10 plus, reflectometric, 2.5-45.0 mg/L (Ca), for use with REFLECTOQUANT®
Beschreibung
quantitative
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
calcium
Messbereich
2.5-45.0 mg/L (Ca)
Kompatibilität
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Nachweisverfahren
reflectometric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Calcium ist ein entscheidender Parameter in Kühl- und Kesselwasser. Enthält das Wasser Calcium, können in den Anlagen Ablagerungen entstehen, die die Funktion der Maschinen beeinträchtigen können. Darüber hinaus muss Calcium in Trinkwasser und insbesondere in Bier analysiert werden.
Method: reflectometric with test strips and reagents 2.5 - 45.0 mg/l Ca Reflectoquant®
Hinweis zur Analyse
Funktionskontrolle: entspricht
Gehalt
- Standard 1:
4.4 - 5.6 mg/l
- Standard 2: 13.5 - 16.5 mg/l
- Standard 3: 25.0 - 31.0 mg/l
Rechtliche Hinweise
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame over circleCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2