Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 150 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 761.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Silikat (Kieselsäure)-Test, colorimetric, 0.3-10 mg/L (Si), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
silicate
Quality Level
measuring range
0.3-10 mg/L (Si)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
- Grundwasser, Oberflächenwasser und Meerwasser
- Trinkwasser und Mineralwasser
- Industrie- und Prozesswasser
- Kesselwasser und Kesselspeisewasser
- Abwasser und Sickerwasser
Methode
In schwefelhaltiger Lösung reagieren Silikationen mit Molybdationen, um gelbe Heteropolysäure zu bilden. Diese wird zu Silicomolybdänblau reduziert. Die Silikatkonzentration kann semiquantitativ durch einen Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Farbfeldern der Farbscheibe gemessen werden. Der Test beurteilt die Farbreaktion auf der Grundlage der Durchlichtmethode. So können selbst trübe und gefärbte Wasserproben ohne weitere Aufbereitung analysiert werden.
Die Farbscheibe besteht aus sehr langlebigem, lichtbeständigem Kunststoff und eignet sich daher für industrielle Bereiche und nasse Umgebungen.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.18323, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
supp_hazards
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1147920001 | 04022536156743 |