Fortfahren mit
1.12412
Yttrium oxide 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Synonym(e):
Yttrium oxide 99+
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 207.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
O3Y2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.81
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-233-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
CHF 207.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
solid
loss
≤1.0% loss on ignition, 1000°C
mp
2410 °C
density
5.0 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Y+3].[Y+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Y/q3*-2;2*+3
InChI key
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99
Loss on ignition (1000 °C): ≤ 1.0 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.192086346381.12410
form
solid
form
powder
form
nanopowder
form
-
density
5.0 g/cm3 at 20 °C
density
7.2 g/cm3 at 20 °C
density
4.56 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
mp
2410 °C
mp
>200 °C (decomposes)
mp
-
mp
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
product line
EMSURE®
product line
EMSURE®
product line
-
product line
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
112412002504022536142517