Merck
1.19208
Supelco
Silberoxid 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Synonym(e):
Silberoxid 99+
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ag2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
EG-Index-Nummer:
243-957-1
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.0-101.0% Ag basis
Form
powder
Wirksamkeit
2820 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
>200 °C (decomposes)
Dichte
7.2 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
950 kg/m3
Kationenspuren
Ag: 92.2-94.0%
Al: ≤10 ppm
Ca: ≤50 ppm
Cd: ≤10 ppm
Co: ≤10 ppm
Cr: ≤10 ppm
Cu: ≤50 ppm
Fe: ≤50 ppm
Hg: ≤100 ppm
Ir: ≤100 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤50 ppm
Mn: ≤10 ppm
Na: ≤100 ppm
Ni: ≤10 ppm
Os: ≤100 ppm
Pb: ≤50 ppm
Pd: ≤100 ppm
Pt: ≤100 ppm
Rh: ≤100 ppm
Ru: ≤100 ppm
Zn: ≤10 ppm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Ag].[Ag].O
InChI
1S/2Ag.H2O/h;;1H2
InChIKey
VFWRGKJLLYDFBY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Identität (Elementaranalyse): entspricht
Gehalt (berechnet mit Silber): 99,0–101,0 %
Ag (Silber): 92,2–94,0 %
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ca (Calcium): ≤ 50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 10 ppm
Cr (Chrom): ≤ 10 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 50 ppm
Fe (Eisen): ≤ 50 ppm
Hg (Quecksilber): ≤ 100 ppm
Ir (Iridium): ≤ 100 ppm
K (Kalium): ≤ 50 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 50 ppm
Mn (Mangan): ≤ 10 ppm
Na (Natrium): ≤ 100 ppm
Ni (Nickel): ≤ 10 ppm
Os (Osmium): ≤ 100 ppm
Pb (Blei): ≤ 50 ppm
Pd (Palladium): ≤ 100 ppm
Pt (Platin): ≤ 100 ppm
Rh (Rhodium): ≤ 100 ppm
Ru (Ruthenium): ≤ 100 ppm
Zn (Zink): ≤ 10 ppm
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable