Fortfahren mit
1.12403
Bismut(III)-chlorid
98+
Synonym(e):
Bismut(III)-chlorid, Bismut-Trichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 211.00
CHF 158.25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
BiCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.34
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-123-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
CHF 158.25
ListenpreisCHF 211.00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
potency
3334 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
447 °C/1013 hPa
mp
230-232 °C
density
4.75 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Bi+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 98,0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.018781.01862224839
form
solid
form
solid
form
-
form
powder, chunks or granules
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
230-232 °C
mp
-
mp
820 °C
mp
230-232 °C (lit.)
density
4.75 g/cm3 at 20 °C
density
4.93 g/cm3 at 20 °C
density
8.93 g/cm3 at 20 °C
density
-
potency
3334 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bismut(III)-chlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c