Fortfahren mit
1.12237
Manganese
powder 99+
Synonym(e):
Manganese
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 90.30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Mn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
54.94
UNSPSC Code:
12141724
EC Index Number:
231-105-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
CHF 90.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
potency
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
2061 °C
mp
1246 °C
density
7.4 g/cm3 at 19 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI key
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 100 µm): ≥ 90 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF47272686GF01168736GF23290613
Manganese powder, max. particle size 300 micron, weight 100&#160;g, purity 99.5%
GF47272686
Manganese
Manganese powder, max. particle size 300 micron, weight 200&#160;g, purity 99.5%
GF01168736
Manganese
Manganese powder, max. particle size 45 micron, weight 200&#160;g, purity 99.5%
GF23290613
Manganese
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
2061 °C
bp
1962 °C (lit.)
bp
1962 °C (lit.)
bp
1962 °C (lit.)
density
7.4 g/cm3 at 19 °C
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1246 °C
mp
1244 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
potency
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
112237025004022536140940