Fortfahren mit
1.10765
EC-Bouillon (Escherichia coli)
GranuCult® prime, according to ISO 7251, FDA-BAM, granular, for Escherichia spp., pkg of 500 g
Synonym(e):
E.-coli-Selektivmedium, Escherichia-coli-Bouillon, EC-Bouillon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 275.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
FDA-BAM, according to ISO 7251
Ph:
6.7-7.1 (25 °C, 37 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Escherichia spp.
Application(s):
food and beverages
microbiology
CHF 275.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
FDA-BAM, according to ISO 7251
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Tightly closed.)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
6.7-7.1 (25 °C, 37 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
74 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia spp.
General description
Escherichia-coli-Bouillon eignet sich für die selektive Anreicherung, Auszählung und Bestätigung coliformer Bakterien. Der Lactose-Gehalt dieses Nährmediums begünstigt das Wachstum von Lactose-positiven Bakterien, insbesondere coliformen Bakterien und E. coli. Die Gallensalze hemmen das Wachstum von grampositiven Bakterien oder Mikroorganismen, die nicht an das Darmmilieu angepasst sind. Lactose-positive Bakterien metabolisieren Lactose unter Gasbildung.
Application
Escherichia-coli-Bouillon eignet sich für die selektive Anreicherung, Auszählung und die Bestätigung coliformer Bakterien aus Lebensmitteln, Futtermitteln, Wasser und anderen Materialien.
Features and Benefits
  • GranuCult® Prime bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich bis gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 6,6–7,0
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 1.000
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 1.000
Inokulum auf Referenzmedium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 1E+04
Inokulum auf Referenzmedium (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1E+04
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Wachstum (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): keine Grenze
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): vollständige Hemmung
Gas (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Gas (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Gas (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): -
Gas (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Escherichia coli: 24 ± 2 Stunden bei 44 ± 1 °C
andere Teststämme: 48 ± 2 Stunden bei 44 ± 1 °C
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® Prime und das kostengünstige Kulturmedium® in Pulverform. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
446531.20597M00PMCB24
agency
FDA-BAM, according to ISO 7251
agency
according to ISO 7251:2005
agency
according to ISO 22964
agency
-
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
form
granular
form
powder
form
medium granules
form
liquid
suitability
Escherichia spp.
suitability
selective for Escherichia coli, selective for coliforms
suitability
Cronobacter spp. (spp.)
suitability
Escherichia spp., coliforms
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110765050004022536127491