Merck
M00PMCB24
Millipore
m-ColiBlue24-Bouillon
ready-to-use, ampule of 2 mL, suitable for microbiology, for Escherichia spp., for coliforms
Synonym(e):
EC-Bouillon; Bouillon für coliforme Keime
About This Item
UNSPSC-Code:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Form
liquid
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
ampule of 2 mL
pack of 50 tests
Farbe
blue
Aufnahme
sample type sport drink
sample type cider
sample type beer
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type wine
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type soft drink
pH-Wert
7.0±0.2 (25.0 °C)
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
microbiology
Kompatibilität
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Escherichia spp.
coliforms
Allgemeine Beschreibung
m-ColiBlue24®-Bouillon wird für den gleichzeitigen Nachweis gesamtcoliformer Bakterien und Escherichia coli (E. coli) in Wasser innerhalb von 24 Stunden empfohlen. Ein enzymatischer Indikator im Medium färbt alle auf dem m-ColiBlue24®-Medium gewachsenen nicht fäkalen coliformen Kolonien rot und die (fäkalen coliformen) E. coli-Kolonien blau. Dank der Selektivität des enzymatischen Indikators erübrigt sich eine Bestätigung. Aufgrund der niedrigen Falsch-positiv- und Falsch-negativ-Rate können mindestens 95 % aller E. coli nachgewiesen werden. m-ColiBlue24®-Bouillon steigert die Wachstumsrate coliformer Bakterien. Spezielle Inhibitoren im Medium sorgen für eine effiziente Minimierung des Wachstums von nicht coliformen Bakterien.
Anwendung
m-ColiBlue24®-Bouillon wird zur Überwachung von Trinkwasser, Abwasser und anderen Wasserarten mit einer Inkubationszeit von 24 Stunden verwendet. Sie kann auch zum Nachweis von coliformen Bakterien in anderen Wasserarten – Wasser in Flaschen, Oberflächen—, Grund-, Brunnenwasser, Badegewässer (Frisch- oder Meerwasser) – sowie in Prozesswasser für die hochreine chemische Verarbeitung genutzt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gebrauchsfertige Flüssigmedien in Ampullen lösen zahlreiche Probleme in mikrobiologischen Laboren, in denen Zeit, Ausrüstung und geschultes Personal häufig Mangelware sind.
  • Sie sind in praktischen 2-ml-Kunststoffampullen für Einzeltests erhältlich, wodurch die Manipulation von Glasampullen entfällt und Abfall und Verderb vermieden werden, die bei lose verpackten Medien entstehen.
Spezifikationen
Inkubationstemperatur: 35 °C ± 0,5
Inkubationszeit: 24 h
Von der EPA genehmigt
Hinweis zur Analyse
E.coli bildet blaue Kolonien. Alle anderen coliformen Bakterien erscheinen als rote Kolonien. Alle anderen Farben kennzeichnen nicht coliforme Bakterien.
QC-Organismen
E. cloacae (ATCC 23355)
E. coli (ATCC 25922)
K. pneumoniae (ATCC 13883)
P. aeruginosa (ATCC 27853)
Ziel-Mikroorganismen: Gesamtzahl an coliformen Bakterien und E. Coli
Rechtliche Hinweise
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
m-ColiBlue24 is a registered trademark of Hach Company
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Manafi M
Handbook of Culture Media for Food and Water Microbiology, 196, 196-233 (2011)
A guide to the laboratory diagnosis and control of infection
Cruickshank R et al.
Medical Microbiology, 196-202 (1975)