Fortfahren mit
1.10428
Phosphate Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-500 mg/L (PO₄³⁻), MQuant®
Synonym(e):
Phosphat-pH-Teststäbchen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 182.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 182.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphat-Test, colorimetric, 10-500 mg/L (PO43-), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
phosphate
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
10-500 mg/L (PO43-)
application(s)
agriculture
food testing
wastewater
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Methode: kolorimetrisch mit Teststreifen und Reagens, 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l (PO43-), MQuant®
Der MQuant® Phosphat-Test umfasst Teststreifen und alle erforderlichen zusätzlichen Reagenzien. Er eignet sich zur Bestimmung von Orthophosphat in Abwasser, Bodenproben, Düngemitteln und Lebensmitteln. In schwefelhaltiger Lösung reagieren Orthophosphationen (PO43-) mit Molybdationen, um Molybdophosphorsäure zu bilden, die zu Phosphomolybdänblau (PMB) reduziert wird. Die Phosphatkonzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen. Die Teststreifen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Phosphatkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie der Reflectoquant®- oder Spectroquant®-Phosphattest angewandt wird.
Application
  • Auswirkungen von zwei Remineralisierungsmitteln in Kombination mit Er:YAG- und CO(2)-Laserbestrahlung auf die Mikrohärte von entmineralisiertem Zahnschmelz: Diese Studie unterstreicht den Einsatz von Phosphattests in der zahnmedizinischen Forschung, insbesondere bei der Messung der Wirksamkeit von Remineralisierungsmitteln in Kombination mit Laserbehandlungen zur Verbesserung der Zahnschmelzhärte, die für die Zahngesundheit und Zahnvorsorge von entscheidender Bedeutung ist (Mapar M et al., 2024).
  • Zinc and Silicon Nano-Fertilizers Influence Ionomic and Metabolite Profiles in Maize to Overcome Salt Stress: Diese Studie untersucht Phosphattests in der pflanzenphysiologischen Forschung, insbesondere, um die Wirksamkeit von Nano-Düngemitteln für die Verbesserung der Phosphataufnahme unter Salzstress-Bedingungen zu messen und so Erkenntnisse über nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken zu liefern (Shoukat A et al., 2024).
  • Investigation of Mechanical Properties of Polymer-Infiltrated Tetrapodal Zinc Oxide in Different Variants: Dieser Artikel beschreibt Phosphattests im Bereich der Materialwissenschaften zur Beurteilung der Wechselwirkungen von Phosphat mit neuartigen Verbundmaterialien, mit denen die Entwicklung haltbarerer und effizienterer Materialien für verschiedene industrielle Anwendungen vorangetrieben werden sollen (Scherer F et al., 2024).
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.148461.169781.18388
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
product line
MQuant®
product line
-
product line
-
product line
-
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Total phosphorus analysis method for meat products using the molybdenum blue method, highlighting dietary sources and health impacts.
Phosphate in soil analysis using Spectroquant® Phospahte Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers following extraction with CAL buffer.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110428000104022536124643