There is no "how to use" video for this product. A product bulletin with procedure information is available at https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/168/793/110012ug-ms.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 90.50 |
Über diesen Artikel
Produktname
Chromat-Test, colorimetric, 3-100 mg/L (CrO42-), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
chromate
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
3-100 mg/L (CrO42-)
application(s)
electroplating
wastewater
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Methode: kolorimetrisch mit Teststreifen und Reagens, 3 - 10 - 30 - 100 mg/l (CrO42-), MQuant®
Der MQuant® Chromat-Test umfasst Teststreifen und alle erforderlichen zusätzlichen Reagenzien. Er kann zur Überwachung des Abwassers aus Galvanik- und Beizanlagen sowie von Zement und für die schnelle und zuverlässige Bestimmung von Chrom(VI)-Salzen verwendet werden. In einer schwach phosphorhaltigen Lösung reagieren Chrom(VI)-Ionen mit Diphenylcarbazid, um Chrom(III) und Diphenylcarbazon zu erzeugen, die einen rotvioletten Komplex bilden. Die Chromatkonzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen. Die Teststreifen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Vorprüfung einer Probe, um die Chromatkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie ein Spectroquant® angewandt wird.
Design für Nachhaltigkeitsvorteile:
Wir setzen uns für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Kürzlich haben wir untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen der Produktreihe der MQuant®-Teststreifen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen.
Dieses Produkt hat von folgenden Änderungen profitiert:
- Verringerung der Teststreifenbreite
- Recyceltes Aluminiumröhrchen
- Digitale Bedienanleitung
Erfahren Sie mehr über die Initiative: Kleine Veränderungen an Teststreifen mit großer Auswirkung auf die Umwelt.
Application
- Umweltüberwachung: Chromattests sind für die Überwachung des Chrom(VI)-Gehalts in Wasser und Boden unerlässlich. Diese Tests helfen bei der Beurteilung der durch industrielle Abwässer verursachten Umweltverschmutzung und sind entscheidend für die Einhaltung der Umweltvorschriften. Eine neuere Forschungsarbeit konzentrierte sich auf die gleichzeitige Extraktion von Phosphat und Chromat unter Verwendung von Nano-Mischoxid-Adsorbenzien (Al-Fe-Zr) und zeigte eine Verbesserung von Empfindlichkeit und Genauigkeit beim Nachweis von Chromatverunreinigungen in Wasser (Pala et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2021).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) chromate | specific analyte(s) cyanide | specific analyte(s) cobalt | specific analyte(s) molybdenum |
| product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® |
| application(s) electroplating | application(s) electroplating | application(s) electroplating | application(s) boiler and cooling water |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| measuring range 3-100 mg/L (CrO42-) | measuring range - | measuring range 10-1000 mg/L (Co2+) | measuring range 5-250 mg/L (Mo) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
hcodes
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1100120001 | 04022536120867 |
-
Is there a “how to use” video, that shows all the stages of treatment you can use the strip?