Merck
51456
Sigma-Aldrich
Harnstoff
BioUltra, 99% (T)
Synonym(e):
Carbamid, Carbonyldiamid
Größe auswählen
500 G
CHF 113.00
2.5 KG
CHF 391.00
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 113.00
2.5 KG
CHF 391.00
About This Item
Lineare Formel:
NH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.06
Beilstein:
635724
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
Molecular Biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Assay
99% (T)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.1% biuret
<0.005% formaldehyde (HCHO)
Glührückstand
≤0.01% (as SO4)
Verlust
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH-Wert
8.0-10.0 (20 °C, 8 M in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 8 M at 20 °C, clear, colorless
Dichte
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
NC(N)=O
λ
8 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Anwendung
Wird für die Denaturierung von Proteinen und als mildes Mittel zur Solubilisierung unlöslicher oder denaturierter Proteine?? verwendet. Nützlich für die Renaturierung von Proteinen aus Proben, die bereits mit 6 M Guanidinchlorid vergällt sind, wie z.B. Einschlüssen. Kann mit Guanidin-hydrochlorid und Dithiothreitrol (DTT) für die Rückfaltung von denaturierten Proteinen in ihre native oder aktive Form eingesetzt werden.
Sonstige Hinweise
Denaturierungsreagenz[1]; wird häufig in Verbindung mit Polyacrylamid-Gelelektrophorese zur Fraktionierung von einsträngigen Nukleinsäuren mit Ketten aus bis zu 200 Nukleotiden verwendet[2][3][4]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Fractionation of low molecular weight DNA or RNA in polyacrylamide gels containing 98% formamide or 7 M urea.
T Maniatis et al.
Methods in enzymology, 65(1), 299-305 (1980-01-01)
R. Poulson et al.
The Ribonucleic Acids, 333-333 (1977)
A Paulus et al.
Electrophoresis, 14(1-2), 27-35 (1993-01-01)
DNA digest analysis with polymer-filled capillaries in capillary electrophoresis is described. The samples analyzed consisted of commercially available standards including a 100 base pair ladder with repeating units up to 2000 base pairs. Three DNA digests covered the most common
R.C. Ogden et al.
Methods in Enzymology, 152, 66-66 (1987)
Florin Sasarman et al.
Human molecular genetics, 24(10), 2841-2847 (2015-02-06)
Addition of the trinucleotide cytosine/cytosine/adenine (CCA) to the 3' end of transfer RNAs (tRNAs) is essential for translation and is catalyzed by the enzyme TRNT1 (tRNA nucleotidyl transferase), which functions in both the cytoplasm and mitochondria. Exome sequencing revealed TRNT1
Protokolle
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf