H8015 and 108166 are standards for testing wavelength accuracy, not for absorbance calibration.
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
according to Ph. Eur.
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
application(s)
environmental
industrial qc
format
mixture
storage temp.
15-25°C
Application
Features and Benefits
- Es handelt sich um eine 40-g/l-Lösung von Holmiumoxid in einer Lösung von Perchlorsäure mit 141 g/l HClO4
- Praktisch verpackt in 10-ml-Glasampullen. Jede Packung enthält 3 Einwegampullen
- Stabile Lösungen in Glasampullen
- Akkreditierung nach ISO 17025
- Rückführbarkeit auf Standardreferenzmaterial von NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) und PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Deutschland)
- Inklusive Analysenzertifikat (CoA)
- Zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format mixture | format single component solution |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) general analytical |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
-
How can the UV-VIS Standard 6 and Holmium wavelength calibration standard be used to test wavelength accuracy without absorbance values?