Merck
1.07553
Supelco
Extran® MA 02
greener alternative
liquid, neutral, concentrate
Synonym(e):
TM=["EXTRAN"] MA 02 cleaning agent; TM=["EXTRAN"] MA 02 detergent
About This Item
UNSPSC-Code:
41103206
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH-Wert
7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
100 °C
Dichte
1.07 g/cm3 at 20 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
EXTRAN® MA 02 ist ein zuverlässiges Reinigungsmittel mit gleichbleibender Zusammensetzung. Dieses Produkt ist eine grünere Alternative und wird für die Reinigung von Geräten aus alkali-empfindlichen Metallen wie Aluminium, Zink und Legierungen mit ähnlichen Eigenschaften verwendet. Es eignet sich auch für Metall- und Präzisionsmessgeräte aus Glas und Quartz wie Büretten, Pipetten, Küvetten, Blutgasanalyse- und andere medizinische Geräte, die empfindlich gegenüber aggressiven Detergenzien sind und außerdem kaum problematische Kontaminationen aufweisen.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt ist umweltfreundlich, da die aktiven Inhaltsstoffe biologisch abbaubar sind. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
EXTRAN® MA 02 kann als Detergens zur Reinigung von Polyestersubstrat in einem Ultraschallbad verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Zuverlässige Ergebnisse
  • Umweltfreundlich mit biologisch abbaubaren Wirkstoffen
  • Zuverlässige und rückstandsfreie Reinigung mit Validierung
  • Nicht toxisch
  • Sehr flexibel und sicher
Verlinkung
Ersetzt: EX0994; EX0994-4
Hinweis zur Analyse
pH-Wert (5 %; Wasser): 6 - 8
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,057 - 1,067
Schaumvolumen (5 %; Wasser): ≥ 80 ml
Rechtliche Hinweise
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable