product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
4-7 (25 °C, 1 g/L in H2O)
bulk density
800 kg/m3
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| bulk density 800 kg/m3 | bulk density 800 kg/m3 | bulk density - | bulk density 400 kg/m3 |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| pH 4-7 (25 °C, 1 g/L in H2O) | pH 4-7 (25 °C, 1 g/L in H2O) | pH - | pH 5-6 (20 °C, 10 g/L in H2O) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1071499025 | 04022536087078 |
| 1071495000 | 04022536087061 |