Fortfahren mit
1.06591
tetra-Natriumdiphosphat-Decahydrat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
tetra-Natriumdiphosphat-Decahydrat, tetra-Natriumpyrophosphat, TSPP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 130.00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 401.00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 6’510.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Na4O7P2 · 10H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.06
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-767-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-103.0% (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
CHF 130.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-103.0% (acidimetric)
form
solid
impurities
≤0.001% Total nitrogen (N), ≤0.01% Insoluble matter
pH
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
988 °C (anhydrous substance)
density
1.82 g/cm3 at 20 °C
bulk density
650 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
InChI key
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): 99,0 - 103,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
pH-Wert (5 %; Wasser; 25 °C): 9,5 - 10,5
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Orthophosphat (PO4): ≤ 0,1 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Entspricht ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Ersetzt: SX0740-1
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR2205S6422221368
form
solid
form
-
form
powder
form
crystals or chunks
assay
99.0-103.0% (acidimetric)
assay
-
assay
99.0-103.0%
assay
≥99%
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
ACS reagent
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%, phosphate (PO43-): ≤0.1%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
K: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cation traces
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106591905004022536079769
106591250004022536079745
106591050004022536079721