Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 57.60 | |
| 2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 207.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Methanol, for spectroscopy Uvasol®
vapor density
1.11 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
potency
5628 mg/kg LD50, oral (Rat), 17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
205 nm, ≥10%, 210 nm, ≥30%, 220 nm, ≥60%, 230 nm, ≥80%, 240 nm, ≥90%, 250 nm, ≥95%, 260 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 205 nm Amax: ≤1.00, λ: 210 nm Amax: ≤0.52, λ: 220 nm Amax: ≤0.22, λ: 230 nm Amax: ≤0.10, λ: 240 nm Amax: ≤0.05, λ: 250 nm Amax: ≤0.02, λ: 260 nm Amax: ≤0.01
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- A simple and green offline-online capillary electrophoresis stacking strategy for the simultaneous determination of hydrophobic compounds in complicated samples using sodium dodecyl sulfate as the solubilizer and pseudophase: Diese Studie stellt eine grüne Offline-Online-Kapillarelektrophorese-Strategie für hydrophobe Verbindungen vor, bei der Methanol als Teil des Solubilisierungssystems eingesetzt wird. (Qin et al., 2024).
Analysis Note
Abdampfrückstand: ≤ 0,0002 %
Wasser: ≤ 0,01 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinität: ≤ 0,0002 meq/g
Fluoreszenz (als Chinin bei 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluoreszenz (als Chinin bei 365 nm): ≤ 1,0 ppb
Durchlässigkeit (bei 205 nm): ≥ 10 %
Durchlässigkeit (bei 210 nm): ≥ 30 %
Durchlässigkeit (bei 220 nm): ≥ 60 %
Durchlässigkeit (bei 230 nm): ≥ 80 %
Durchlässigkeit (bei 240 nm): ≥ 90 %
Durchlässigkeit (bei 250 nm): ≥ 95 %
Durchlässigkeit (ab 260 nm): ≥ 98 %
Absorption (bei 205 nm): ≤ 1,00
Absorption (bei 210 nm): ≤ 0,52
Absorption (bei 220 nm): ≤ 0,22
Absorption (bei 230 nm): ≤ 0,10
Absorption (bei 240 nm): ≤ 0,05
Absorption (bei 250 nm): ≤ 0,02
Absorption (ab 260 nm): ≤ 0,01
Erfüllt die Anforderungen der „Specific use spectroscopy“ gemäß ACS und Reag. Ph. Eur.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% (GC) |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 0.791 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.791 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.791 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.791 g/mL at 25 °C (lit.) |
| vapor density 1.11 (vs air) | vapor density 1.11 (vs air) | vapor density 1.11 (vs air) | vapor density 1.11 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
target_organs
Eyes,Central nervous system
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1060020500 | 04022536070940 |
| 1060022500 | 04022536070964 |