Fortfahren mit
1.05134
Kaliumsulfid
small lumps for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Kaliumsulfid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 148.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 372.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(l · K2S)(m · K2Sx)(n · K2S2O3)
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Solubility:
500 g/L
CHF 148.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
reagent grade
product line
EMSURE®
form
solid
concentration
≥44% (complexometric K2S basis)
pH
13 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
200-250 °C
solubility
500 g/L
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000‑1200 kg/m3
anion traces
sulfite (SO32-): ≤1%, thiosulfate (S2O32-): ≤20
cation traces
N: ≤0.01%
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/4K.H2O3S2.S/c;;;;1-5(2,3)4;/h;;;;(H2,1,2,3,4);/q;;2*+1;;/p-2
InChI key
PFSBHPPVZHPSCB-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch, als K₂S): ≥ 44 %
Sulfit (SO₃): ≤ 1 %
Thiosulfat (S₂O₃): ca. 20
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,01 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.051521.051531.05104
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
500 g/L
solubility
111 g/L
solubility
water: soluble (120 g/l)
solubility
1600 g/L
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
reagent grade
grade
-
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
density
2.66 g/cm3 at 20 °C
density
2.66 g/cm3 at 20 °C
density
2.44 g/cm3 at 20 °C
anion traces
sulfite (SO32-): ≤1%, thiosulfate (S2O32-): ≤20
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3