Fortfahren mit
1.04366
n-Heptan
greener alternative
for spectroscopy Uvasol®
Synonym(e):
Heptan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 166.00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 583.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.20
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
205-563-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730763
eCl@ss:
39010112
Assay:
≥99.3% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
98 °C (lit.)
Vapor pressure:
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
CHF 166.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥99.3% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0001 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
200 nm, ≥20%, 210 nm, ≥55%, 220 nm, ≥80%, 228 nm, ≥90%, 245 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
solubility
0.05 g/L
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 200 nm Amax: ≤0.70, λ: 210 nm Amax: ≤0.26, λ: 220 nm Amax: ≤0.10, λ: 228 nm Amax: ≤0.05, λ: 245 nm Amax: ≤0.01
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
General description
In der UV/VIS- und Infrarot-Spektroskopie können präzise Analysenergebnisse nur bei Verwendung hochreiner Lösungsmittel für die Probenvorbereitung erzielt werden. Die Uvasol-Lösungsmittel wurden speziell für die Spektroskopie und andere Anwendungen konzipiert, die Chemikalien von höchster spektraler Reinheit erfordern. Dieser Aufreinigungsprozess erhöht die Sicherheit in der Anwendung und vermeidet Fehlinterpretationen von Analysenergebnissen aufgrund von UV-, IR- und fluoreszenzaktiven Verunreinigungen. Uvasol-Lösungsmittel bieten die beste UV-Durchlässigkeit. In allen Spezifikationen ist die Mindestdurchlässigkeit für 5 typische Wellenlängen angegeben. Die Durchlässigkeit ist außerdem gemäß Reag. Ph Eur und ACS spezifiziert.
Application
  • Cloning, Expression, Characterization and Immobilization of a Recombinant Carboxylesterase from the Halophilic Archaeon, Halobacterium salinarum NCR-1: Diese Studie befasst sich mit der Charakterisierung und Immobilisierung einer rekombinanten Carboxylesterase unter Verwendung von n-Heptan als Lösungsmittel in den Enzymaktivitätstests und zeigt deren potenzielle Anwendungen in der Biokatalyse und in industriellen Prozessen auf (Ortega-de la Rosa et al., 2024).
  • Biomonitoring of volatile organic compounds and organophosphorus flame retardants in commercial aircrews after “fume and smell events”: Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wird n-Heptan in Analysemethoden zum Nachweis flüchtiger organischer Verbindungen eingesetzt, was seine Bedeutung für Studien zur Umweltgesundheit und zur Überwachung der Luftqualität unterstreicht (Weiss et al., 2024).
  • Exploring Deactivation Reasons of Biomass-Based Phosphorus-Doped Carbon as a Metal-Free Catalyst in the Catalytic Dehydroaromatization of n-Heptane: Dieser Artikel untersucht die Deaktivierung von Katalysatoren im Dehydroaromatisierungsverfahren von n-Heptan und bietet Einblicke in das Katalysatordesign und die Optimierung für die chemische Synthese (Yu et al., 2024).
  • Reversible solvent interactions with UiO-67 metal-organic frameworks: Diese Studie untersucht die Wechselwirkungen von n-Heptan mit metallorganischen Gerüstverbindungen und demonstriert seine Anwendung in der Materialwissenschaft und bei Lösungsmittelrückgewinnungsverfahren (Goodenough et al., 2024).
  • Capillary electrokinetic chromatography for chiral separation of potential SARS-CoV-2 3CL protease inhibitors: In dieser Forschungsarbeit wird n-Heptan in der elektrokinetischen Kapillarchromatographie für die chirale Trennung von pharmazeutischen Verbindungen verwendet, wobei seine Rolle in der Arzneimittelentwicklung und der analytischen Chemie hervorgehoben wird (Brier et al., 2024).
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,3 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,0002 %
Wasser: ≤ 0,005 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0,0001 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Fluoreszenz (als Quinin bei 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluoreszenz (als Quinin bei 365 nm): ≤ 1,0 ppb
Durchlässigkeit (bei 200 nm): ≥ 20 %
Durchlässigkeit (bei 210 nm): ≥ 55 %
Durchlässigkeit (bei 220 nm): ≥ 80 %
Durchlässigkeit (bei 228 nm): ≥ 90 %
Durchlässigkeit (ab 245 nm): ≥ 98 %
Extinktion (bei 200 nm): ≤ 0,70
Extinktion (bei 210 nm): ≤ 0,26
Extinktion (bei 220 nm): ≤ 0,10
Extinktion (bei 228 nm): ≤ 0,05
Extinktion (ab 245 nm): ≤ 0,01
Other Notes
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Heptan ist ein umweltverträglicheres Lösungsmittel im Vergleich zu Hexan und entspricht daher dem Prinzip „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsmittel“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.043601.043901.04379
assay
≥99.3% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.3% (GC)
assay
≥99% (GC)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
0.05 g/L
solubility
-
solubility
0.05 g/L
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.0001 meq/g Acidity, ≤0.005% Water, ≤0.0002 meq/g Alkalinity
impurities
-
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water
impurities
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH), ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Water, ≤0.1% Aromatic hydrocarbons (as C6H6)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Heptan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
104366050004022536050461
104366250004022536050485