Fortfahren mit
1.02733
Kupfer(II)-Chlorid-Dihydrat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Kupfer(II)-Chlorid-Dihydrat, Kupferdichlorid-Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Cu · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.48
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-210-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (iodometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
757 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (iodometric)
form
solid
potency
584 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
3.0-3.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
598 °C
solubility
757 g/L
density
2.53 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1070 kg/m3
anion traces
nitrate (NO3-): ≤0.015%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
As: ≤0.0001%, Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.003%, K: ≤0.01%, N: ≤0.003%, Na: ≤0.02%, Ni: ≤0.001%, Pb: ≤0.004%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Chitosan-based film supported copper nanoparticles: A potential and reusable catalyst for the reduction of aromatic nitro compounds: In dieser Studie wird die Anwendung von Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat bei der Entwicklung von Chitosan-basierten Filmen untersucht, in die Kupfer-Nanopartikel eingebettet sind. Diese dienen als effektiver und wiederverwendbarer Katalysator für die Reduktion von aromatischen Nitroverbindungen. Der Prozess hebt das Potenzial von Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat in katalytischen Anwendungen in der analytischen Chemie hervor und bietet einen nachhaltigen Ansatz für chemische Reaktionen (de Souza JF et al., 2017).
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch): ≥ 99,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 3,0–3,8
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0,015 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,003 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,003 %
K (Kalium): ≤ 0,01 %
Na (Natrium): ≤ 0,02 %
Ni (Nickel): ≤ 0,001 %
Pb (Blei): ≤ 0,004 %
Entspricht ACS, Reag. Ph. Eur.
Other Notes
Ersetzt: CX2150; CX2150-1; CX2150-5
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
307483221783467847
form
solid
form
crystalline powder, crystals or granules
form
crystals
form
solid
solubility
757 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.0% (iodometric)
assay
≥99.0%
assay
-
assay
≥99.95% trace metals basis
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
grade
-
density
2.53 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kupfer(II)-Chlorid-Dihydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102733025004022536036168
102733100004022536036175