Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 128.00 | |
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 623.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.16
UNSPSC Code:
41106213
EC Index Number:
200-158-2
MDL number:
CHF 128.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
autoignition temp.
420 °C
potency
1890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-228 °C
solubility
280 g/L
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCC([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form crystalline powder | form - |
| potency 1890 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency 1890 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - |
| bulk density 300 kg/m3 | bulk density 300 kg/m3 | bulk density - | bulk density - |
| autoignition temp. 420 °C | autoignition temp. 420 °C | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility 280 g/L | solubility 280 g/L | solubility H2O: 25 mg/mL | solubility - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1024520000 | 04027269669768 |
| 1024520250 | 04027269965280 |
| 1024520025 | 04027269669775 |