As listed in the 'PROPERTIES' section, this product is soluble in water at 25 mg/mL.
Größe auswählen
CHF 38.10
CHF 102.00
CHF 237.00
CHF 934.00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
assay
≥98%
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
SMILES string
N[C@@H](CS)C(O)=O
biological source
non-animal source
product line
BioReagent
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
Quality Level
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | 95437 | 168149 | W326305 |
|---|---|---|---|
| form crystalline powder | form - | form solid | form - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98% | assay - | assay 97% | assay ≥97% |
| product line BioReagent | product line TraceCERT® | product line - | product line - |
| solubility H2O: 25 mg/mL | solubility - | solubility hydrochloric acid: 5% in 1N, clear, colorless | solubility H2O: 25 mg/mL |
| mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) |
General description
Application
- als Mediumzusatz für Trypticase-Hefeextrakt-Eisen-Serum (TYI-S-33)-Medium zur Kultivierung von Giardia lamblia,[3] zur Herstellung einer Enzymlösung in Dulbeccos modifiziertem Eagle-Medium (DMEM) für die Etablierung einer Hippocampus-Kultur[4]
- zum Testen seiner schützenden Wirkung bei der durch Acrylamid induzierten Toxizität in den Hoden[1]
- für die Herstellung einer Tris-Acetat-Extenderlösung für die Kryokonservierung von Sperma[2]
- als Additiv für die Herstellung einer Papain-Verdaulösung[5]
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Verwandter Inhalt
-
I have your product L-cysteine (C7352) powder. What is the solvent that I can use to resuspend the powder?