Fortfahren mit
1.02445
Chloroform
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Trichlormethan, TCM, Methylidyntrichlorid, Trichlormethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CHCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.38
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-663-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
Assay:
≥99.8%, 90-99.4% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
160 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.8%, 90-99.4% (GC)
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contains
0.6-1.0% Ethanol as stabilizer
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE-Lösungsmittel sind für ein breites Spektrum an klassischen Laboranwendungen geeignet und werden häufig in regulierten und hoch anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Unsere EMSURE-Produkte entsprechen der ACS, dem Reagenzienteil der Europäischen Pharmakopöe (Reag. Ph Eur) und den ISO-Standards.
Application
Chloroform wird verwendet als:
  • Lösungsmittel bei der Lipidanalyse zum Lösen isolierter Lipidproben [1]
  • Bestandteil der Lösungsmittelmischung für die Extraktion und Reinigung von DNA aus homogenisiertem Lebergewebe[2]
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.07024CX105532211-M
assay
≥99.8%, 90-99.4% (GC)
assay
≥99.8% (according to ACS), 99.0-99.4% (GC)
assay
≥99.8% chloroform + ethanol basis
assay
99.0-99.4% (GC)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.476-1.483 g/mL at 20 °C, 1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Accurately measure the moisture content in Diesel Fuel through Karl Fischer titration, using both Volumetric and Coulometric methods.
Summary application report for analysis of moisture in lube oil.
Summary application report for analysis of moisture in Petroleum
Artikel
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Verwandter Inhalt
Learn about our Returnable Solvent Container Program for Western Europe offering solvents in stainless-steel barrels and drums for reduced packaging waste.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Direct lipid extraction from wet Chlamydomonas reinhardtii biomass using osmotic shock
Gursong Y et al.
Bioresource Technology, 123, 717-722 (2012)
Differential expression of genes and DNA methylation associated with prenatal protein undernutrition by albumen removal in an avian model
Els W, et al.
Scientific Reports, 6, 20837-20837 (2016)
Lihua Song et al.
Journal of medicinal food, 23(2), 161-172 (2020-01-09)
Both serum and hepatic fatty acid (FA) compositions differ among nonalcoholic hepatic steatosis, nonalcoholic steatohepatitis, and healthy subjects. The severity of the above liver disease is closely associated with the concentration and composition of FAs. Our previous study found that
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102445602504022536033648
102445400004022536893839
102445100004022536033594
102445601004022536033631
102445919004022536033662
102445250004022536033617
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf