If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 80 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 120.00 | |
| 80 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 161.00 |
Über diesen Artikel
CHF 120.00
Quality Segment
agency
ISO 17025, reag. USP
product line
Certipur®
form
solid
potency
90.5 mg/kg LD50, oral (Rat), 1170 mg/kg LD50, skin (Rat)
technique(s)
titration: suitable
pH
3.6 (100 g/L in H2O)
bp
>500 °C/1013 hPa
mp
398 °C
density
2.7 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1250 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cr](=O)(=O)([O-])O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
General description
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können das Zertifikat auch auf http://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Application
Features and Benefits
- Erhältlich als Feststoff in einer gesicherten Glasflasche, um Stabilität während der gesamten Haltbarkeitsdauer bis zum Öffnen zu gewährleisten.
- Zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM) nach ISO 17034
- Hochreines Material, rückführbar auf NIST SRM
- In einem durch DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor qualifiziert
- In Übereinstimmung mit dem Kapitel „Reagenzien“ in USP und Ph. Eur.
- Die hohe Qualität bietet genaue Titerbestimmungen
- Ein Analysenzertifikat (CoA) liegt bei
Packaging
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| product line Certipur® | product line - | product line BioXtra | product line EMSURE® |
| potency 90.5 mg/kg LD50, oral (Rat), 1170 mg/kg LD50, skin (Rat) | potency - | potency - | potency 90.5 mg/kg LD50, oral (Rat), 1170 mg/kg LD50, skin (Rat) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| bp >500 °C/1013 hPa | bp - | bp - | bp >500 °C/1013 hPa |
| form solid | form crystals | form powder or crystals | form crystalline |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumdichromat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Artikel
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
La détermination du titre ou la standardisation d'une solution de titrage est essentielle à l'obtention de résultats de titrage fiables et exacts. Des solutions de haute qualité vérifiées au moyen d'étalons de grande qualité sont la base de procédures de détermination fiables.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1024030080 | 04022536555799 |
| 1024030083 | 04054839650543 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf