Fortfahren mit
1.02401
Benzoesäure
volumetric standard, secondary reference material for alkalimetry, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Synonym(e):
Benzoesäure, Phenylameisensäure, Benzolcarbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
60 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 149.00
CHF 126.65
60 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 280.00
CHF 210.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Index Number:
200-618-2
NACRES:
NA.24
CHF 126.65
ListenpreisCHF 149.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
ISO 17025, reag. Ph. Eur., reag. USP
vapor pressure
0.001 hPa ( 20 °C)
product line
Certipur®
form
solid
autoignition temp.
570 °C
potency
1700 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
titration: suitable
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
249 °C/1013 hPa
mp
121-123 °C
transition temp
flash point 121 °C
solubility
2.9 g/L
density
1.321 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzoesäure ist ein volumetrischer Standard, der unter strengen Bedingungen hergestellt und mit der höchstmöglichen Präzision qualifiziert wird. Ihr Massenanteil wird durch potentiometrische Titration bestimmt und in einem durch DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor qualifiziert.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können unser Zertifikat auch auf http://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum anzuzeigen.
Application
Es wird als zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM) für Titerbestimmungen in alkalimetrischen Titrationen gemäß USP und Ph. Eur. eingesetzt
Features and Benefits
  • Erhältlich als Feststoff in einer gesicherten Glasflasche, um Stabilität während der gesamten Haltbarkeitsdauer bis zum Öffnen zu gewährleisten.
  • Zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM) nach ISO 17034
  • Hochreines Material, rückführbar auf NIST SRM
  • In einem durch DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor gemessen
  • In Übereinstimmung mit dem Kapitel „Reagenzien“ in USP und Ph. Eur.
  • Die hohe Qualität bietet genaue Titerbestimmungen
  • Ein Analysenzertifikat (CoA) liegt bei
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
181021235333047
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
product line
Certipur®
product line
-
product line
-
product line
-
solubility
2.9 g/L
solubility
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
solubility
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
solubility
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
potency
1700 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
-
potency
-
potency
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
pH
3-5 (20 °C, 0.1%)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoesäure
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
La détermination du titre ou la standardisation d'une solution de titrage est essentielle à l'obtention de résultats de titrage fiables et exacts. Des solutions de haute qualité vérifiées au moyen d'étalons de grande qualité sont la base de procédures de détermination fiables.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102401006004022536555775
102401006304054839567179