Fortfahren mit
1.01596
Chemizorb® OH⁻
Synonym(e):
Absorbent for alkalis; Absorbent for bases
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 195.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
47131905
CHF 195.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
powder (or fine grains)
bulk density
30‑70 g/100 mL
storage temp.
no temp limit
General description
Absorbent and neutralizer for spilled alkalis, with indicator
Analysis Note
Identity: passes test
Bulk density: 30 - 70 g/100 ml
capacity (for caustic solution): ≥ 75 %
Legal Information
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.038741.020511.12576
form
powder (or fine grains)
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
bulk density
30‑70 g/100 mL
bulk density
85 - 100 g/100 mL
bulk density
120 kg/m3
bulk density
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101596100004022536977379