Wichtige Dokumente
1.03874
Supelco
CHEMIZORB® H+
Größe auswählen
2 KG
CHF 141.00
5 KG
CHF 314.00
CHF 141.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 KG
CHF 141.00
5 KG
CHF 314.00
About This Item
UNSPSC-Code:
47131902
NACRES:
NB.21
CHF 141.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Konzentration
30-50% (acidimetric, Na2CO3)
Verlust
≤15% loss on drying, 160 °C
pH-Wert
9.0 - 12.0(5%, aqueous slurry)
Schüttdichte
85 - 100 g/100 mL
Eignung
passes test for application (Hydrochloric acid)
passes test for application (Nitric acid)
passes test for application (Sulfuric acid)
passes test for identity
Allgemeine Beschreibung
Absorbent and neutralizer for spilled acids, with indicator
Rechtliche Hinweise
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2