Fortfahren mit
1.01136
Ammoniumcarbonat
EMPROVE® ESSENTIAL, NF
Synonym(e):
Ammoniumcarbonat, Hirschhornsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 kg
Ab HEUTE lieferbarvonBuchs
CHF 1’060.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
E Number:
E503
EC Index Number:
233-786-0
CHF 1’060.00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
NF
Quality Segment
vapor pressure
69 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
1800-2150 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
320 g/L
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H4].N.[O-]C(=O)O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
InChI key
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen, Lösungsmitteln und Reagenzien plus die für die Erfüllung strenger regulatorischer Anforderungen notwendige Dokumentation und Expertise. Neben unserem umfassenden Portfolio bieten wir unseren Kunden exakt auf ihren Bedarf zugeschnittene Herstellungsdienstleistungen. Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Ammoniumcarbonat wird hauptsächlich als Säureregulator eingesetzt. Ammoniumcarbonat Emprove® Essential eignet sich für pharmazeutische Anwendungen.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4.809055.249501.07133
Pancreatin 1400 FIP-U/g Protease, 24000 FIP-U/g Lipase, 30000 FIP-U/g Amylase EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,4 x USP
SAFC
1.07133
Pancreatin
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
parenterals
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
agency
NF
agency
-
agency
BP, Ph. Eur., USP
agency
Ph. Eur., USP
form
solid
form
liquid
form
solid
form
solid
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
solubility
320 g/L
solubility
-
solubility
12 g/L
solubility
-
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumcarbonat
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 1
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101136000004022536016535
101136905104022536016580