Fortfahren mit
1.00985
Isobutanol
(isobutyl alcohol) EMPLURA®
Synonym(e):
Isobutanol, Isobutylalkohol, 2-Methyl-1-propanol, iso-Butanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
201-148-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.5% (GC)
Bp:
106-108 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
12 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
12 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
430 °C
potency
>2830 mg/kg LD50, oral (Rat), 2460 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.5-12 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.005% Free acid (as C3H7COOH), ≤0.02% Acetone (GC), ≤0.03% Isobutyraldehyde (GC), ≤0.05% Water
pH
7 (20 °C, 80 g/L in H2O)
bp
106-108 °C/1013 hPa
mp
-108 °C
transition temp
flash point 28 °C
solubility
85 g/L
density
0.802 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu Chemikalien höchster Reinheit. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien sowie für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA-Lösungsmittel bieten geeignete Spezifikationen für die meisten gängigen Parameter.
Application
  • Application of Fourier-Transform Infrared Spectroscopy for the Assessment of Wine Spoilage Indicators: Diese Studie zeigt die Verwendung von Isobutanol als Standard bei der Beurteilung der Weinqualität durch spektroskopische Methoden und unterstreicht seine Rolle bei der Gewährleistung der Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln und Getränken (Teixeira Dos Santos et al., 2024).
  • Energy-Saving Electrochemical Hydrogen Production Coupled with Biomass-Derived Isobutanol Upgrading: Konzentriert sich auf die Integration der Isobutanolproduktion aus Biomasse in Wasserstoffproduktionsprozesse und veranschaulicht deren Anwendung bei der Verbesserung der Energieeffizienz und bei Technologien für erneuerbare Energien (Du et al., 2024).
  • Effects of Core Size and Surfactant Choice on Fluid Saturation Development in Surfactant/Polymer Corefloods: Auch wenn indirekt damit verbunden, kann diese Forschungsarbeit Isobutanol als Komponente in Formulierungen zur Optimierung der Extraktionsprozesse in der Öl- und Gasindustrie einbeziehen und seine Rolle in industriellen Anwendungen aufzeigen (Rovelli et al., 2024).
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 98,5 %
Identität (IR): entspricht
Freie Säure (als C₃H₇COOH): ≤ 0,005 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,801–0,802
Aceton (GC): ≤ 0,02 %
Isobutyraldehyd (GC): ≤ 0,03 %
Wasser: ≤ 0,05 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100985250004022536013329
100985919004022536013350
100985602504022536013336