Fortfahren mit
1.00975
n-Amyl-Alkohol
(Pentan-1-ol) for analysis EMSURE®
Synonym(e):
n-Amyl-Alkohol, n-Pentanol, 1-Pentylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 150.00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 310.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-752-1
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥98.5% (GC)
Grade:
reagent grade
Bp:
138 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
2.04 hPa ( 20 °C)
CHF 150.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Level
vapor pressure
2.04 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
300 °C (DIN 51794)
potency
3670 mg/kg LD50, oral (Rat), 2306 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.000002% B (Boron), ≤0.000002% Co (Cobalt), ≤0.000002% Cr (Chromium), ≤0.000005% Cd (Cadmium), ≤0.00001% Ba (Barium), ≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.00005% Ca (Calcium), ≤0.005% Free acid (as CH3COOH), ≤0.1% Valerian aldehyde (GC), ≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.005%
pH
7 (20 °C, 22 g/L)
bp
138 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
transition temp
flash point 47 °C
density
0.815 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00005%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE-Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE-Produkte den Vorgaben der ACS, des Abschnitts „Reagenzien“ des Europäischen Arzneibuchs (Reag. Ph. Eur.) sowie den ISO-Normen entsprechen.
Application
  • Synthesis and Properties of 1,11,15,25-Tetrahydroxy-4,8,18,22-Di (Bridged Dipropionate Carboxyl) Phthalocyanine Copper: Diese Studie unterstreicht die Anwendung von n-Amyl-Alkohol bei der Synthese komplexer organischer Verbindungen und zeigt seine Wirksamkeit bei der Erleichterung von chemischen Hochpräzisions-Reaktionen, die für die Entwicklung neuartiger Materialien und Pharmazeutika unerlässlich sind (Xia et al., 2015).
  • Cr(III)/Cr(VI) speciation determination of chromium in water samples by luminescence quenching of quercetin: In dieser Studie wird n-Amyl-Alkohol für die Umweltüberwachung verwendet, spezifisch für den Nachweis und die Differenzierung von Chromspezies in Wasser. Dies zeigt seine Bedeutung für die Umweltsicherheit und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (Hosseini und Belador, 2009).
  • Application of headspace solvent microextraction to the analysis of mononitrotoluenes in waste water samples: Der Einsatz von n-Amyl-Alkohol bei der Probenvorbereitung für die Schadstoffanalyse in Abwasser unterstreicht seine entscheidende Rolle in Umweltanalyseprotokollen und bietet wirksame und effiziente Extraktionsmethoden (Ebrahimzadeh et al., 2007).
  • Solvothermal preparation and gas sensing properties of ZnO whiskers: In diesem Artikel wird die Verwendung von n-Amyl-Alkohol bei der Solvothermalsynthese von Zinkoxid-Whiskern erörtert. Dabei wird sein Nutzen bei der Herstellung von Sensoren unterstrichen, die für die Umweltüberwachung und die Forschung in der Materialwissenschaft von entscheidender Bedeutung sind (Jiaqiang et al., 2006).
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.07500W205605
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99%
grade
reagent grade
grade
synthesis grade
grade
FG, Fragrance grade
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
1.6 % (v/v)
expl. lim.
1.6 % (v/v)
expl. lim.
10 %, 100 °F
pH
7 (20 °C, 22 g/L)
pH
7 (20 °C, 22 g/L)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Amyl-Alkohol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100975250004022536012797
100975100004022536012773