Fortfahren mit
1.00748
Sulfuric acid
98%, for the determination of nitrogen
Synonym(e):
Schwefelsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 94.50
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 314.00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’160.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-639-5
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Assay:
≥97.5% (alkalimetric)
Form:
liquid
CHF 94.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Schwefelsäure 98 %, for the determination of nitrogen
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C), 1 mmHg ( 146 °C)
assay
≥97.5% (alkalimetric)
form
liquid
ign. residue
≤2 ppm
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
N: ≤1 ppm
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
Schwefelsäure 98 % kann im Kjeldahl-Verfahren zur Bestimmung von Stickstoff verwendet werden.
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch): ≥ 97,5 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 1 ppm
Glührückstand: ≤ 2 ppm
Verfallsdatum: siehe Produktetikett
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.081311.007291.09286
assay
≥97.5% (alkalimetric)
assay
95.85-96.15% (alkalimetric)
assay
90.0-91.0% (acidimetric)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pH
-
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schwefelsäure 98 %
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100748250004022536010045
100748050004022536010021
100748902504022536555515
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf