Fortfahren mit
1.00731
Sulfuric acid
95-97%, for analysis EMSURE® ISO
Sulfuric acid 95-97%
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Schwefelsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-639-5
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Assay:
95-97% (alkalimetric)
Concentration:
95-97%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Schwefelsäure (95–97 %), for analysis EMSURE® ISO
Quality Level
agency
reag. ISO
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C), 1 mmHg ( 146 °C)
product line
EMSURE®
assay
95-97% (alkalimetric)
form
liquid
concentration
95-97%
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
solubility
water: soluble
density
 1.834 -1.837 g/cm3 at 20 °C, 1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1 ppm, nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm, phosphate (PO43-): ≤0.5 ppm
SMILES string
OS(O)(=O)=O
cation traces
Ag: ≤0.010 ppm, Al: ≤0.050 ppm, As: ≤0.010 ppm, Au: ≤0.050 ppm, B: ≤0.050 ppm, Ba: ≤0.050 ppm, Be: ≤0.010 ppm, Bi: ≤0.050 ppm, Ca: ≤0.1 ppm, Cd: ≤0.01 ppm, Co: ≤0.01 ppm, Cr: ≤0.020 ppm, Cu: ≤0.01 ppm, Fe: ≤0.1 ppm, Ga: ≤0.05 ppm, Ge: ≤0.02 ppm, In: ≤0.05 ppm, K: ≤0.1 ppm, Li: ≤0.01 ppm, Mg: ≤0.05 ppm, Mn: ≤0.01 ppm, Mo: ≤0.02 ppm, NH4+: ≤1 ppm, Na: ≤0.3 ppm, Ni: ≤0.02 ppm, Pb: ≤0.01 ppm, Pt: ≤0.1 ppm, Sn: ≤0.05 ppm, Sr: ≤0.01 ppm, Ti: ≤0.02 ppm, Tl: ≤0.02 ppm, V: ≤0.01 ppm, Zn: ≤0.05 ppm, Zr: ≤0.02 ppm
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
General description
Schwefelsäure 95–97 % (EMSURE®, ISO) wird häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen wie Qualitätssicherung und Produktion (außer Pharma-GMP) verwendet.
Application
  • A systematic investigation of key factors of nucleic acid precipitation toward optimized DNA/RNA isolation: Diese Forschungsarbeit untersucht die Verwendung von 2-Propanol bei der Ausfällung von Nukleinsäuren und optimiert die Bedingungen für DNA- und RNA-Isolierungsverfahren in der Molekularbiologie (Li et al, 2020).
  • Staining of RNA and DNA on electrophoretic gels and in cytology with juice of Vaccinium myrtillus berries: Verwendet 2-Propanol bei der Färbung von Nukleinsäuren auf Gelen und verbessert die Sichtbarkeit und Differenzierung von RNA- und DNA-Banden (Ahokas, 2019).
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.007321.018331.12080
concentration
95-97%
concentration
-
concentration
≥65.0% (alkalimetric)
concentration
-
assay
95-97% (alkalimetric)
assay
95-97% (alkalimetric)
assay
95-97% (alkalimetric)
assay
≥98% (alkalimetric)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
agency
reag. ISO
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schwefelsäure (95–97 %)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Determinazione fotometrica con Cuprizon dopo mineralizzazione acida
Determinazione fotometrica con Cuprizon dopo mineralizzazione acida
Il test del ferro permette di quantificare gli ioni ferro in svariati tipi di acqua. Gli ioni ferro sono ridotti a ferro(II) che reagisce con un derivato della triazina a formare un complesso rosso-violaceo che viene quindi misurato per via fotometrica.
Alle Protokolle anzeigen
Artikel
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Verwandter Inhalt
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100731250004022536009889
100731101004054839164231
100731251004022536676227
100731920104027269685690
100731051004054839164248
100731100004022536009865
100731251104022536530185
100731980004022536686387
100731101104022536530161
100731902504022536009933
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. cual es el peso neto y bruto de la presentación 1.007311000
    1 answer
    1. The net and gross weight of each package size is as follows:
      1007310510 Net wt. 0.92 Kg , Gross wt. 1.43 Kg
      1007311011 Net wt. 1.84 Kg , Gross wt. 2.01 Kg
      1007311010 Net wt. 1.84 Kg , Gross wt. 2.52 Kg
      1007312511 Net wt. 4.60 Kg , Gross wt. 4.75 Kg
      1007312500 Net wt. 4.60 Kg , Gross wt. 5.83 Kg
      1007312510 Net wt. 4.60 Kg , Gross wt. 5.93 Kg
      1007319025 Net wt. 46.0 Kg , Gross wt. 47.25 Kg
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is 95%-97% Sulfuric acid in v/v, m/v or m/m?
    1 answer
    1. The percentage reported is w/w.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. What is the difference between 1007311011 and 1007311000
    1 answer
    1. Product 1007311011 is packaged in a HPDE bottle while product 1007311000 is packaged in a amber glass bottle.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review