Fortfahren mit
08-115
Rat Collagen Type I
from rat tail, liquid, 2-5 mg/mL, suitable for cell culture, used for 3D gel formation
Synonym(e):
Kollagen aus Rattenschwanz, Rattenschwanz-Kollagen Typ I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
rat
Form:
liquid, solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable (and for 3D proliferation assays.)
Concentration:
100 mg
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kollagen Typ I, Rattenschwanz, 100 mg, solution, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
rat
Quality Level
form
liquid, solution
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
100 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (and for 3D proliferation assays.)
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... COL1A1(29393)
General description
Beim Menschen ist Kollagen Typ I das am häufigsten vorkommende und am meisten exprimierte Kollagen. Dieses Heterotrimer besteht aus zwei alpha-1(I)-Ketten und einer alpha-2(I)-Kette.[1] Kollagen Typ I α-1 (COL1A1), das eine Hauptkomponente von Kollagen Typ I bildet, kodiert für Pro-α-1-Ketten von Kollagen Typ I.[2] Es enthält sich wiederholende Gly-Xaa-Yaa-Tripeptid-Motive. Das Kollagen-alpha-1(I)-Kettenprotein ist ein Mitglied der Superfamilie des Kollagenkomplexes.[1] COL1A1 besitzt eine Domäne des von-Willebrand-Faktors Typ C (vWFC), eine Kollagen-Dreifachhelix-Wiederholung und eine fibrilläre C-terminale Kollagen-Domäne (COLF).[2]
Application
Kollagen Typ I aus Rattenschwanz wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • für Kollagen-3D-Proliferationsassays[1]
  • für Atelokollagen-Proliferationsassays[1]
  • in einer vergleichenden Studie zur Herstellung von Mikrokapseln zum Templating von mesoporösen Kernen von Vaterit-Kristallen (Calciumcarbonat, CaCO3) zur Beurteilung des Struktur-Eigenschaften-Zusammenhangs[2]
  • zur Deckglas-Beschichtung für die Kultivierung der humanen zerebralen mikrovaskulären Endothelzelllinie (hCMEC/D3) zur Erzeugung einer Zell-Co-Kultur und eines Modells einer mit einer Patienten-Hämatomprobe induzierten Verletzung beim chronischen Subduralhämatom (CSDH)[3]
Biochem/physiol Actions
Kollagen Typ I α-1 (COL1A1) spielt eine Schlüsselrolle bei der Chemoresistenz und kann möglicherweise als therapeutischer Angriffspunkt dienen. Es ist an carboplatinresistentem Eierstockkrebs (OV) beteiligt.[1] COL1A1 fungiert als Onkogen bei der Entwicklung des kolorektalen Karzinoms (CRC).[2] Dominante vererbte COL1A1-Genmutationen führen zu Bindegewebserkrankungen wie Osteogenesis imperfecta (OI).[1]
Physical form
0,02 N Essigsäure, pH-Wert 3,67
Preparation Note
1 Jahr bei 4 °C
Analysis Note
Wir regelmäßig durch Prüfung der gleichmäßigen Gelierung und Bindung sowie Verteilung von PC-12-Rattenzellen bewertet.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11179179001234138AB765P
biological source
rat
biological source
rat tail
biological source
human skin
biological source
rabbit
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (and for 3D proliferation assays.)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
concentration
100 mg
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid, solution
form
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
form
lyophilized
form
-
Gene Information
rat ... COL1A1(29393)
Gene Information
rat ... Col1a1(29393)
Gene Information
-
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kollagen Typ I, Rattenschwanz
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Artikel
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
C Fink et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 14(5), 669-679 (2000-04-01)
To examine the influence of chronic mechanical stretch on functional behavior of cardiac myocytes, we reconstituted embryonic chick or neonatal rat cardiac myocytes to a 3-dimensional engineered heart tissue (EHT) by mixing freshly isolated cells with neutralized collagen I and
H Uyttendaele et al.
Developmental biology, 196(2), 204-217 (1998-05-13)
Elongation and branching of epithelial ducts is a crucial event during the development of the mammary gland. Branching morphogenesis of the mouse mammary epithelial TAC-2 cell line was used as an assay to examine the role of Wnt, HGF, TGF-beta
J J Tomasek et al.
The Journal of biological chemistry, 272(11), 7482-7487 (1997-03-14)
Gelatinase A (GL-A) is a matrix metalloproteinase (MMP) involved in both connective tissue remodeling and tumor invasion. GL-A activation is mediated by a membrane-type MMP (MT-MMP) that cleaves the GL-A propeptide. In this study, we examined the role of the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
08-11508436037123627
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Does this product require pH neutralization by addition of acid or base for gelation?
    1 answer
    1. The gelation process for this product does not require pH neutralization by the addition of acid or base. The procedure involves pipetting undiluted collagen into culture dishes, exposing them to ammonia vapor, and rinsing with sterile distilled water multiple times to remove ammonia. The final rinse is replaced with a sterile medium or balanced salt solution with serum, and the dishes are stored at 4°C until use.
      Helpful?
  2. Hi team: I hope this finds you well. May I know the concentration of collagen type I , rat tail 08-115? Much appreciated. Kind regards, Ovi
    1 answer
    1. The concentration is provided in lot specific Certificates of Analysis, typically within the range of 3 to 5 mg/ml.
      Helpful?
  3. Accidentally, I opened the collagen out of the flow chamber. Should I filter it or autoclave it to ensure the sterile conditions?
    1 answer
    1. Collagen solutions may be sterilized by dialysis in a 0.25% acetic acid and 0.5% chloroform solution.
      Avoid sterilizing the collagen solution by membrane filtration, as substantial protein loss may occur by this method. The coating of tissue culture plastic dishes may be performed by air-drying. Dried coated dishes may then be sterilized by exposure to UV light in a sterile culture hood or by rinsing with 70% ethanol.
      Helpful?
  4. Hi, what is the concentration of the collagen?
    1 answer
    1. The concentration of this product will be listed on the lot-specific Certificate of Analysis. Please see the link below to access a Certificate:
      https://www.emdmillipore.com/US/en/product/Collagen-Type-I-rat-tail,MM_NF-08-115#anchor_COA
      Helpful?
  5. Once diluted in 0.02N acetic acid, does the collagen solution require sterilisation for use in cell culture? If so, which method is the most effective: UV, autoclave or 0.22uM sterile filter (should this be PES or PVDF)?
    1 answer
    1. This product is supplied as a sterile solution in 0.02 N Acetic acid. The package size is 100 mg, however, the concentration is variable and reported on the lot-specific Certificate of Analysis. The typical range is 4 - 5 mg/mL. Dilutions can be made with sterile PBS. Further sterilization is not required. If necessary, coated slides and coverslips can be sterilized by UV.