Amazing signal intensity and the results are quite consistent across experiments
AB765P
Anti-Maus-Antikörper (Kollagen Typ I)
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-CAFYD, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL1A1(1277)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
EZM-Proteine
Eine 1:500-Verdünnung einer früheren Charge detektierte Kollagen Typ I auf 10 μg Mausleber-Lysat.
Immunhistochemie:
1:40-Verdünnung einer früheren Charge zur Immunfluoreszenzfärbung von gefrorenem Haut- und Lebergewebe der Maus.
RIA:
Eine 1:200-Verdünnung einer vorherigen Charge wurde in RIA verwendet.
ELISA:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in ELISA verwendet.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Haut- und Lebergewebe der Maus
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable