Fortfahren mit
07-539
Anti-Acetyl-Histon-H3(Lys 4)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
H3K4Ac, Histone H3 (acetyl K4)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 512.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, DB, WB, inhibition assay, multiplexing
Citations:
33
CHF 512.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB06599
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys 4)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
Molekülmasse ~17 kDa
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das die Sequenz ...RT[AcK]Q... enthält, wobei [AcK] dem Acetyl-Lysin 4 von humanem Histon H3 entspricht
Application
Vorgeschlagene Verdünnungen:
Western Blot: 1:1.000–1:10.000
Der Anti-Acetyl-Histon-H3(Lys4)-Antikörper ist ein polyklonaler Antikörper aus Kaninchen für den Nachweis von Acetyl-Histon H3 (Lys4), auch bekannt als H3K4Ac, Histon H3 (Acetyl K4), und wurde in Mplex, WB, PIA, ChIP, ChIP-seq und DB validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Es ist eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität zu erwarten
Histon H3, wenn es an Lys4 acetyliert ist
Physical form
100 μl immunaffinitätsgereinigtes Kaninchen-IgG in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar
Analysis Note
Routinemäßig mittels Immunblot beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-54007-35507-354
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
species reactivity
yeast, Saccharomyces cerevisiae, human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable, dot blot: suitable, multiplexing: suitable
technique(s)
multiplexing: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-53904053252338885