Fortfahren mit
07-355
Anti-Acetyl-Histone-H3(Lys23)-Antikörper
serum, Upstate®
Synonym(e):
H3K23Ac, Histone H3 (acetyl K23)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 529.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
Application:
ChIP, DB, WB
Citations:
73
CHF 529.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB06599
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys23)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosomen und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden.
Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Bindungen von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin.
17 kDa
Immunogen
Ovalbumin-konjugiertes synthetisches Peptid (KQLASAcKAARK-C), das den Aminosäuren 18–27 von Hefe-Histon H3 entspricht, das an Lysin 23 acetyliert ist und für Konjugationszwecke ein zusätzliches C-terminales Cystein aufweist.
Application
Chromatin-Immunpräzipitation:
Daten einer repräsentativen Charge.
Beschalltes Chromatin aus HeLa-Zellen (1x10E6 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 2 µl normalem Kaninchenserum oder 2 µl Anti-Acetyl-Histon H3 (Lys23) und dem Magna ChIP A Kit (Katalognr. 17-610) unterzogen. Die erfolgreiche Immunpräzipitation von Acetyl-HistonH3(Lys23)-assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit Kontrollprimern, die für die humane GAPDH-Promotor-Region spezifisch sind, als positive Stelle und MyoD-Primer als negative Stelle bestätigt Die Daten werden als prozentuale Eingabe jeder IP-Probe relativ zur Chromatin-Eingabe für jedes Amplikon und jede ChIP-Probe wie angegeben dargestellt.
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna ChIP A (Katalognr. 17-408) oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).ChIP-Sequenzierung:
Western-Blot-Analyse:
Daten einer repräsentativen Charge.
Säureextrakte von mit Natriumbutyrat behandelten HeLa-Zellen (Bahn 1, Katalognr. 17-305) und rekombinantem Histon H3 (Bahn 2, Katalognr. 14-494) wurden mit Anti-Acetyl-Histon H3 (Lys23) (1:100.000-Verdünnung) geprüft.
Der Pfeil zeigt Acetyl-Histon H3 (~17 kDa)
Dot Blot:
Daten einer repräsentativen Charge.
40 ng und 4 ng Histonpeptide mit verschiedenen Modifikationen (siehe Tabelle 1) wurden auf eine PVDF-Membran übertragen und mit Anit-Acetyl-Histon-H3(Lys23)-Antikörper (1:2.000-Verdünnung) untersucht. Die Proteine wurden mit an HRP konjugiertem Anti-Kaninchen-IgG von der Ziege und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem visualisiert. Es wird eine Aufnahme von einer 60-Sekunden-Belichtung gezeigt.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Verwenden Sie diesen Anti-Acetyl-Histon-H3(Lys23)-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in ChIP und WB validiert wurde, um Acetyl-Histon-H3(Lys23), auch als H3K23Ac, Histon H3 (Acetyl K23) bekannt, nachzuweisen.
Biochem/physiol Actions
An Lysin 23 acetyliertes Histon H3. Erkennt kein nichtacetyliertes rekombinantes Histon H3
Physical form
Antiserum
Kaninchen-Antiserum mit 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Kontrolle
Säureextrakte von mit Natriumbutyrat behandelten HeLa-Zellen
Regelmäßig mittels Immunblot an Säureextrakten aus mit Natriumbutyrat behandelten HeLa-Zellen beurteilt
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-355-S06-94207-352
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
species reactivity
human, yeast, Saccharomyces cerevisiae
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, Saccharomyces cerevisiae, yeast, vertebrates
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable, dot blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, flow cytometry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), multiplexing: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-35504053252287541