Fortfahren mit
07-375
Anti-Ubiquitin-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 522.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
25
CHF 522.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
mol wt
(~8 kDa observed. Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
species reactivity
bovine, human
species reactivity (predicted by homology)
vertebrates, (Predicted to react with Vertebrates.)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBAP2(55833)
General description
Anti-Ubiquitin, Art.-Nr. 07-375, ist ein polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, der Ubiquitin und ubiquitinylierte Proteine nachweist und für die Verwendung im Western Blot getestet wurde.
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Ubiquitin (Ub) wird zunächst als 229 Aminosäuren Polyubiquitin-B-Vorläuferprotein (UniProt: P0CG47) produziert, das durch das UBB-Gen (Gen-ID: 7314) kodiert wird, oder als 685 Aminosäuren Polyubiquitin-C-Vorläuferprotein (UniProt: P0CG48) das durch das UBC-Gen (Gen-ID: 7316) beim Menschen kodiert wird. Ub existiert entweder kovalent an andere Proteine gebunden oder frei (nicht verankert). Bei kovalenter Bindung ist es über eine Isopeptidbindung entweder als Monomer (Monoubiquitin), über verschiedene Lys-Reste von Ubiquitin verbundenes Polymer (Polyubiquitinketten) oder als lineares, über das Initiator-Methionin (Met) des Ubiquitins verbundenes Polymer (lineare Polyubiquitinketten) an Zielproteine konjugiert. Ub ist über seinen Carboxylterminus (Gly76) kovalent an Lysinreste in Zielproteinen gebunden. Bei einem bestimmten Ziel kann der Lysinrest mit einem einzelnen Ub-Molekül (monoubiquitinyliert) oder mit einer Kette von Ub-Molekülen (polyubiquitinyliert) verbunden sein. In einer polyUb-Kette können Ub-Moleküle über einen der sieben Lysinreste (K6, K11, K27, K29, K33, K48 und K63) verbunden sein. Polyubiquitinketten weisen abhängig von dem Lysinrest des Ubiquitins, der verbunden ist, unterschiedliche Funktionen auf, wenn sie an ein Zielprotein gebunden sind. So kann beispielsweise die Lysin-6-Verknüpfung an der DNA-Reparatur beteiligt sein; die Lysin-11-Verknüpfung ist am endoplasmatischen Retikulum-assoziierten Abbau (ERAD) und an der Regulierung des Zellzyklus beteiligt, und die Lysin-29-Verknüpfung ist am lysosomalen Abbau beteiligt. Lysin-48-verknüpfte Ketten markieren Proteine für den proteasomalen Abbau, während Lysin-63-verknüpfte Ketten an der Endozytose, an Reaktionen auf DNA-Schäden und an der Signalübertragung beteiligt sind, die zur Aktivierung des Transkriptionsfaktors NF-κB führt. Ubiquitin wird durch eine Ubiquitinkinase am Serin 57 phosphoryliert, und diese Phosphorylierung ist ein wichtiger Einflussfaktor auf die Ubiquitinfunktion, insbesondere als Reaktion auf proteotoxischen Stress. Diese Phosphorylierung kann auch ein entscheidender Faktor dafür sein, ob Ubiquitin während der Sortierung der multivesikulären Körper auf Endosomen recycelt oder abgebaut wird. (Literatur: Hepowit, NL., et al (2020). eLife 9; e58155; Lee, S., et al. (2017) eLife. 6; e29176).
Immunogen
Ubiquitin in voller Länge wird aus Rindererythrozyten isoliert.
Application
Anti-Ubiquitin, Art.-Nr. 07-375, ist ein polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, der Ubiquitin und ubiquitinylierte Proteine nachweist und für die Verwendung im Western Blot getestet wurde.
Forschungs-Unterkategorie
Ubiquitin und Ubiquitinmetabolismus
Forschungskategorie
Signalgebung
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Antikörper aus Kaninchen weist spezifisch Ubiquitin nach.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigtes Immunglobulin in PBS, 0,1 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Alle Gewebearten
Regelmäßig mittels Immunblot aus Rindererythrozyten und ubiquitinylierten Proteinen in Säureextrakten von HeLa-Zellen beurteilt.
Other Notes
Ersetzt: 04-454
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-2130AB1690AB1586
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
sheep
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
serum
antibody form
serum
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
bovine, human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
bovine, eukaryotes, human
species reactivity
human, sheep, eukaryotes, rabbit
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Ubiquitin-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-37504053252618321