AB1586
Anti-Ubiquitin Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, sheep, eukaryotes, rabbit
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UBAP2(55833)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Proteintransport
Ubiquitin & Ubiquitin-Stoffwechsel
Immunoblotting: 1:1,000-1:2,000 (depending on detection system used).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable