Fortfahren mit
05-947
Anti-Phosphotyrosin-Antikörper, Klon PY20
clone PY20, Upstate®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 557.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
PY20, monoclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ELISA, IP, WB
Citations:
95
CHF 557.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS16282
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
PY20, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
vertebrates (common species)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr)
Gene Information
human ... PID1(55022)
General description
Abhängig von der Molekülmasse des nachzuweisenden tyrosinphosphorylierten Proteins.
Die Tyrosin-Phosphorylierung ist ein wichtiger Mechanismus zur Aktivierung der Signalübertragungswege in Reaktion auf Wachstumsfaktoren, Hormone und Zytokine. Es gibt ca. 100 Tyrosinkinasen, die auch als Tyrsosinkinase-Rezeptoren für unterschiedliche Wachstumsfaktoren und Zytokine fungieren. Das Ausmaß und die Dauer der Tyrosin-Phosphorylierung werden von den 107 Protein-Tyrosinphosphatasen streng reguliert. Die Tyrosin-Phosphorylierung erfolgt entweder an den Resten anderer Kinasen (Ser/Thr oder Tyr) oder an Substraten. An Kinasen führt die Phosphorylierung häufig dazu, dass das Enzym seinen Aktivierungszustand ändert und/oder Bindungsstellen für die SH2-Domäne generiert. Die Mutation oder Fehlregulierung von Proteintyrosinkinasen ist oftmals ein Grund für oder die Folge von zahlreichen Krankheitszuständen. Schätzungen zufolge handelt es sich bei 20 % der bisher beschriebenen Onkogene um Tyrosinkinasen. Bei so deutlichen Zusammenhängen zwischen aberranter Proteintyrosinkinase-Aktivität und Krankheit überrascht es nicht, dass sich ein Großteil der frühen Bemühungen bei der Kinasearzneimittelforschung auf diese Enzyme konzentrierte.
Immunogen
An Trägerprotein konjugiertes Phosphotyrosin
Application
Der Anti-Phosphotyrosin-Antikörper, Klon PY20, ist ein Antikörper gegen Phosphotyrosin zur Verwendung in ELISA, IP und WB.
Immunpräzipitation:
Von einem unabhängigen Labor für die Immunpräzipitation von mit Tyrosin phosphorylierten Proteinen empfohlen.
ELISA:
Von einem unabhängigen Labor empfohlen.
Biochem/physiol Actions
Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestätigt.
Physical form
0,1 M Tris-Glycin, 0,15 M NaCl, 0,05 % Natriumazid, pH-Wert 7,4. Flüssig bei 2–8 °C.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
HINWEIS: NICHT EINFRIEREN.
Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren. Wenn das Produkt aus Versehen eingefroren und aufgetaut wurde, 10 Minuten bei 13.000 x g und 2–8 °C zentrifugieren. Den Überstand für die Anwendung aufbewahren.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-302, EGF-stimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Regelmäßig mittels Western Blot an RIPA-Lysaten von mit EGF behandelten humanen A431-Karzinomzellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Mit 0,5–2 μg/ml dieser Charge wurden mit Tyrosin phoshorylierte Proteine in RIPA-Lysaten von mit EGF behandelten humanen A431-Karzinomzellen nachgewiesen.
Other Notes
Ersetzt: MAB3080
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
06-42705-77705-321
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
clone
PY20, monoclonal
clone
polyclonal
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... PID1(55022)
Gene Information
human ... PID1(55022)
Gene Information
-
Gene Information
-
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c