Fortfahren mit
05-321
Anti-Phosphotyrosin-Antikörper, Klon 4G10®
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-Phosphotyrosin Klon 4G10
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 971.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
4G10®, monoclonal
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
3242
CHF 971.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS16282
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr)
General description
Abhängig vom Molekulargewicht des nachzuweisenden Tyrosin-phosphorylierten Proteins.
Einige der Tyrosin-Reste können mit einer Phosphatgruppe (phosphoryliert) durch Proteinkinasen markiert werden. (In seinem phosphorylierten Zustand wird es als Phosphotyrosin bezeichnet). Die Tyrosin-Phosphorylierung gilt als einer der wichtigsten Schritte bei der Signaltransduktion und Regulierung der Enzymaktivität.
Die Einführung von Anti-Phosphotyrosin-Antikörpern war ein bedeutendes Ereignis in der Signaltransduktionsforschung. Bevor Anti-Phosphotyrosin-Antikörper verfügbar waren, wurde die Tyrosyl-Phosphorylierung von Proteinen und Enzymen anhand von gefährlichen und zeitaufwändigen radioaktiven Versuchen untersucht. Anti-Phosphotyrosin-Antikörper werden häufig in Western Blots eingesetzt, nachdem die Zielproteine immunpräzipitiert wurden, um die Tyrosyl-Phosphorylierung der Proteine zu messen. Anti-Phosphotyrosin-Antikörper werden auch direkt an Zelllysaten verwendet, um die Gesamtveränderung der Tyrosin-Phosphorylierung als Reaktion auf verschiedene Behandlungen zu untersuchen.
Immunogen
Phosphotyramin-KLH
Application
Der Anti-Phosphotyrosin-Antikörper, Klon 4G10, detektiert Tyrosin-phosphorylierte Proteine in allen Spezies. Dieser einzigartige Antikörper ist zur Verwendung in der IC, IH, IH(P) und im WB validiert und in Hunderten von Publikationen erwähnt.
Forschungs-Unterkategorie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Forschungskategorie
Signalgebung
Immunpräzipitation:
Mit 2-4 μg einer früheren Charge wurden die Phosphotyrosin-haltigen Proteine im Lysat einer konfluenten Kultur (10-cm-Petrischale) von Zellen, die eine aktivierte Tyrosinkinase exprimierten, quantitativ immunpräzipitiert. Zur Konservierung von Phosphotyrosin geben Sie: 0,2 mM Natriumorthovanadat zum Lysepuffer hinzu.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt Tyrosin-phosphorylierte Proteine aller Spezies.
Physical form
0,1M Tris-Glycin, 0,15M NaCl, 0,05% Natriumazid, pH 7,4. Flüssig bei 2-8 °C.
Monoklonaler IgG2bκ-Mausantikörper, der von der Maus-Maus-Hybridom-Zelllinie 4G10 (FOX-NY [NS-1-Derivat] Myelom- x Milzzellen) in vitro hergestellt wurde.
Format: Aufgereinigt
Protein G-Sepharose Chromatographie
Preparation Note
Bei 2-8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis: Nicht einfrieren.
Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren. Wenn das Produkt aus Versehen eingefroren und aufgetaut wurde, zentrifugieren Sie es 10 Minuten bei 13,000 x g und 2-8 ºC. Bewahren Sie den Überstand für Ihre Anwendung auf.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-302, EGF-stimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Regelmäßig mit EGF-behandelten humanen A431-Karzinomzellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5-2 μg/ml dieser Charge detektierte Tyrosin-phosphorylierte Proteine in einem modifizierten RIPA-Lysat aus EGF-behandelten humanen A431-Karzinomzellen (Cohen, B., 1990; , Druker, B. J., 1989; Kanakura, Y., 1991).
Other Notes
Ersetzt: MAB3090
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-321X05-77705-321MG
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
isotype
IgG2bκ
isotype
IgG2bκ
isotype
IgG2bκ
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Artikel
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Die Immunfluoreszenz (IF), bei der ein Antikörper an ein Molekül konjugiert ist, das bei Laseranregung fluoresziert, wird u. a. für die Lokalisation von Proteinen, die Bestätigung posttranslationaler Modifikationen oder Aktivierungen und die Ermittlung der Nähe zu bzw. die Komplexbildung mit anderen Proteinen verwendet.
Verwandter Inhalt
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
Biochemical and biological characterization of a neuroendocrine-associated phosphatase.
Wang, Jiz-Yuh, et al.
Journal of Neurochemistry, 98, 89-101 (2006)
Neoplastic transformation by the gep oncogene, Galpha12, involves signaling by STAT3.
Kumar, RN; Shore, SK; Dhanasekaran, N
Oncogene null
Cell context-specific effects of the BCR-ABL oncogene monitored in hematopoietic progenitors.
Wong, S; McLaughlin, J; Cheng, D; Witte, ON
Blood null