Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 567.00 |
Über diesen Artikel
CHF 567.00
Produktname
Anti-Fas-Antikörper, (human, aktivierend), Klon CH11, clone CH11, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CH11, monoclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgM
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FAS(355)
General description
Biologische Aktivität
Der Antikörper weist zytolytische Aktivität an menschlichen, Fas exprimierenden Zellen auf. Murine WR19L-Zellen und L929-Zellen, die mit für humanes Fas codierender cDNA transfiziert wurden, durchlaufen als Reaktion auf diesen Antikörper Apoptose.
Immunogen
Application
Apoptose und Krebs
Apoptose – Weiteres
Mit 0,5–2 μg/ml einer früheren Charge wurde Fas in einem Raji-Zelllysat nachgewiesen.
Immunzytochemie:
Mit 5–10 μg/ml einer früheren Charge wurde Fas in mit 4%igem Formalin/2%iger Essigsäure fixierten HeLa-Zellen nachgewiesen.
Durchflusszytometrie:
Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor mit 20 μg/ml Anti-Fas, Klon CH11, getestet (Yonehara, S., 1989; Kobayashi, N., 1990).
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Ganzzelllysate von humanem Lebertumor, humanem Brusttumor oder Jurkat-Zellen, Raji-Zelllysat.
Analyse des Apoptose-Assays:
15–20 µg/ml dieser Charge induzierten Apoptose in humanen Jurkat-Zellen maximal mit 83 % Mortalität nach 24 Stunden Behandlung.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone CH11, monoclonal | clone ZB4, monoclonal | clone DX2, monoclonal | clone 2G3, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... FAS(355) | Gene Information human ... FAS(355) | Gene Information human ... FAS(355) | Gene Information human ... FAS(355) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Fas-Antikörper, (human, aktivierend), Klon CH11
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokolle
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Artikel
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.