Wichtige Dokumente
05-338
Sigma-Aldrich
Anti-Fas Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, ZB4
Synonym(e):
APO-1 cell surface antigen, Apo-1 antigen, Apoptosis-mediating surface antigen FAS, CD95 antigen, FASLG receptor, Fas (TNF receptor superfamily, member 6), Fas AMA, Fas antigen, apoptosis antigen 1, tumor necrosis factor receptor superfamily member 6, tu
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
ZB4, monoclonal
application:
FACS
Neutral
WB
Speziesreaktivität:
human
Methode(n):
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
citations:
42
Produktbezeichnung
Anti-Fas-Antikörper (human, neutralisierend), Klon ZB4, clone ZB4, Upstate®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ZB4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FAS(355)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt leitet in Zellkultur keine Apoptose ein.
Fas (auch bekannt als Apo-1 und CD95) ist ein 40–50-kDa-Zelloberflächen-Glykoprotein und ein Mitglied der TNF-Rezeptor-Familie. Fas ist ein Apoptose-Signalmolekül, das den DISC (death inducing signalling complex) beim Binden des Fas-Ligand-Trimers an eine benachbarte Zelle bildet. Der Fas-Rezeptor trimerisiert außerdem, wonach er internalisiert wird und anschließend an das Adaptermolekül FADD binden kann. FADD ermöglicht die Bindung von Caspase-8, die aktiviert wird, um die durch Caspase-8 vermittelte Apoptose einzuleiten. Fas spielt auch eine Rolle bei der durch T-Zellen vermittelten Zytotoxizität und der Entwicklung von T-Zellen. Fas kommt in Thymus, Leber, Herz und Ovarien vor, wo es in einer Minderheit von ruhenden T- und B-Zellen sowie Monozyten exprimiert wird. Der antagonistische ZB4-Klon von monoklonalem Anti-Fas wurde in mehreren Publikationen verwendet, um die Apoptose-einleitende Wirkung des Anti-Fas-Klons CH11 zu blockieren.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt TNF und Maus-Fas nicht.
Dieser Antikörper erkennt das humane Zelloberflächenantigen Fas, das in verschiedenen menschlichen Zellen wie myeloischen Zellen, T-lymphoblastoiden Zellen und diploiden Fibroblasten exprimiert wird. Leitet in Zellkultur keine Apoptose ein.
Immunogen
Rekombinantes humanes Fas.
Anwendung
Der Anti-Fas-Antikörper (human, neutralisierend), Klon ZB4 weist die Konzentration von Fas nach und wurde für die Verwendung in WB, FC und NEUT publiziert und validiert.
Durchflusszytometrie: Eine frühere Charge dieses Antikörpers verwendete 5–20 μg/ml. Western Blot: Eine frühere Charge dieses Antikörpers verwendete 5 μg/ml.
Forschungs-Unterkategorie
Apoptose – Weiteres
Forschungs-unterkategorie
Apoptose und Krebs
Qualität
Mittels Neutralisation der durch eine Behandlung mit Anti-Fas (human, aktivierend) Klon CH11 (Katalognr. 05-201) eingeleiteten Apoptose von Jurkat-Zellen beurteilt.
Neutralisation: 10–500 ng/ml dieses Antikörpers wurden eine Stunde mit humanen Fas-transfizierten Zellen inkubiert und hemmten Anti-Fas (human, aktivierend), Klon CH11 (Katalognr. 05-201). Die Zelllebensfähigkeit wurde mit einem WST-1-Assay beurteilt
Zielbeschreibung
45 kDa
Physikalische Form
Ammoniumsulfat und aufgereinigtes monoklonales IgG1 der Maus in PBS mit 50 % Glycerin. Bei -20 °C aufbewahren.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Verschiedene humane Zellen
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Divya Kesanakurti et al.
PloS one, 6(5), e19341-e19341 (2011-05-17)
Abrogation of apoptosis for prolonged cell survival is essential in cancer progression. In our previous studies, we showed the MMP-2 downregulation induced apoptosis in cancer cell lines. Here, we attempt to investigate the exact molecular mechanism of how MMP-2 depletion
Involvement of apoptosis antigen Fas in clonal deletion of human thymocytes
Yonehara, S, et al
International Immunology, 6, 1849-1856 (1994)
Stimulated human lamina propria T cells manifest enhanced Fas-mediated apoptosis
Boirivant, M., et al
The Journal of Clinical Investigation, 98, 2616-2622 (1996)
Networked T cell death following macrophage infection by Mycobacterium tuberculosis.
Macdonald, SH; Woodward, E; Coleman, MM; Dorris, ER; Nadarajan, P; Chew, WM; McLaughlin et al.
Testing null
E Lacana et al.
Nature medicine, 5(5), 542-547 (1999-05-06)
Programmed cell death is a process required for the normal development of an organism. One of the best understood apoptotic pathways occurs in T lymphocytes and is mediated by Fas/Fas ligand (FasL) interaction. During studies of apoptosis induced by T