Fortfahren mit
04-820
Anti-Östrogenrezeptor-α-Antikörper, Klon 60C, Kaninchen, monoklonal
culture supernatant, clone 60C, from rabbit
Synonym(e):
Estradiol receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1, estrogen receptor 1, estrogen receptor alpha, oestrogen receptor, steroid hormone receptor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
60C, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
39
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
60C, monoclonal
species reactivity
rat, pig, mouse, human, bovine
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Esr1(407238)
human ... ESR1(2099)
mouse ... Esr1(13982)
pig ... Esr1(397435)
rat ... Esr1(24890)
General description
66 kDa
Die Östrogenrezeptoren (ERs) gehören zur Familie der Kernrezeptoren und enthalten eine Ligandenbindungsdomäne, die das Protein in einer inaktiven Konformation hält, wenn es nicht an das Hormon gebunden ist. Es sind zwei ERs bekannt: ERα, traditionell bezeichnet als ER, und ERβ, der lange nach ERα beschrieben wurde. Der aktivierte Östrogenrezeptor ist ein DNA-bindendes Protein, das viele Veränderungen der Genexpression induzieren kann. Es wird angenommen, dass der Östrogenrezeptor eine wichtige Rolle beim Wachstum und bei der Entwicklung einer Untergruppe hormonabhängiger humaner Mammakarzinome spielt. ERβ wird in der Prostata, in den Eierstöcken und in anderen Fortpflanzungsorganen exprimiert. Obwohl seine Steroidspezifität der von ERα sehr ähnlich ist, unterscheiden sich die molekularen Mechanismen, die die transkriptionelle Aktivität von ERβ regulieren, von denen, die ERα regulieren.
Immunogen
Epitop: N-terminal
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 13–32 (C-ALLHQIQGNELEPLNRPQLK) des humanem Östrogenrezeptors α entspricht. Die Immunisierungssequenz ist bei Ratte und Maus identisch und hat 19/20 identische Aminosäuren in Rind und Schwein.
Application
Der Anti-Östrogen-Rezeptor-α-Antikörper (Klon 60C) ist ein Antikörper gegen den Östrogenrezeptor α für die Verwendung in WB und IP.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Immunpräzipitation:
Mit 4 bis 10 μl einer früheren Charge dieses Klons wurde eine Immunpräzipitation des Östrogenrezeptors α aus 1 mg MCF-7-RIPA-Lysat durchgeführt.
Biochem/physiol Actions
Basierend auf der Sequenzhomologie wird eine Kreuzreaktion mit Ratte, Maus, Rind und Schwein erwartet.
Erkennt den Östrogenrezeptor α. Kreuzreagiert nicht mit dem Östrogenrezeptor β.
Physical form
Kulturüberstand mit 0,05 % Natriumazid.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Für eine maximale Rückgewinnung des Produkts das Fläschchen vor dem Entfernen des Verschlusses zentrifugieren.
Analysis Note
Regelmäßig mittels Western Blot beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Mit einer 1:2000-Verdünnung dieser Charge wurde ERα in MCF-7-Lysaten mittels SDS-PAGE und Transfer auf PVDF (Immobilon-P) nachgewiesen.
Other Notes
Ersetzt: 05-820
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
04-156404-82406-935
antibody form
culture supernatant
antibody form
ascites fluid
antibody form
culture supernatant
antibody form
affinity isolated antibody
clone
60C, monoclonal
clone
F3-A, monoclonal
clone
68-4, monoclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
bovine ... Esr1(407238)
human ... ESR1(2099)
mouse ... Esr1(13982)
pig ... Esr1(397435)
rat ... Esr1(24890)
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Gene Information
human ... ESR2(2100)
mouse ... Esr2(13983)
rat ... Esr2(25149)
Gene Information
human ... ESR1(2099)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Esr1(24890)
species reactivity
rat, pig, mouse, human, bovine
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Florent Morfoisse et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 38(6), 1346-1357 (2018-04-14)
Estrogens exert beneficial effect on the blood vascular system. However, their role on the lymphatic system has been poorly investigated. We studied the protective effect of the 17β estradiol-the most potent endogenous estrogen-in lymphedema-a lymphatic dysfunction, which results in a
Defining estrogenic mechanisms of bisphenol A analogs through high throughput microscopy-based contextual assays.
Stossi, F; Bolt, MJ; Ashcroft, FJ; Lamerdin, JE; Melnick, JS; Powell, RT; Dandekar et al.
Chemistry & Biology null
Victoria L Nutsch et al.
Hormones and behavior, 96, 4-12 (2017-09-09)
Testosterone is the main circulating steroid hormone in males, and acts to facilitate sexual behavior via both reduction to dihydrotestosterone (DHT) and aromatization to estradiol. The mPOA is a key site involved in mediating actions of androgens and estrogens in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
04-820-25UL04054839342349