04-1564
Anti-Estrogen Receptor α Antibody, clone F3-A
ascites fluid, clone F3-A, from mouse
Synonym(e):
Estradiol receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1, estrogen receptor 1, estrogen receptor alpha, estrogen receptor alpha delta 4*,5,6,7*/633 isoform, estrogen receptor alpha delta 6,7 isoform
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
F3-A, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ESR1(2099)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Transkriptionsfaktoren
Qualität
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Estrogen Receptor α on 10 µg of mouse ovary tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
Mouse ovary tissue lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable