Fortfahren mit
04-263
Anti-ubiquitinylierte Proteine-Antikörper, Klon FK2
clone FK2, Upstate®, from mouse
Anti-Ubiquitinylated proteins Antibody, clone FK2
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Anti-Ubiquitin-Antikörper, Ubiquitin-Antikörper FK2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 560.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
FK2, monoclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ELISA, IF, IP, WB
Citations:
165
CHF 560.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
FK2, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Ubiquitin existiert entweder kovalent an andere Proteine gebunden oder frei (nicht verankert). Wenn es kovalent gebunden ist, ist es über eine Isopeptidbindung entweder als Monomer (Monoubiquitin), über verschiedene Lys-Reste von Ubiquitin verbundenes Polymer (Polyubiquitinketten) oder als lineares, über die Initiator-Met des Ubiquitins verbundenes Polymer (lineare Polyubiquitinketten) an Zielproteine konjugiert. Polyubiquitinketten weisen abhängig von dem Lys-Rest des Ubiquitins, der verbunden ist, unterschiedliche Funktionen auf, wenn sie an ein Zielprotein gebunden sind: Lys-6-verbunden kann an der DNA-Reparatur beteiligt sein; Lys-11-verbunden ist an ERAD (endoplasmatisches Retikulum-assoziierter Abbau) und der Zellzyklusregulierung beteiligt; Lys-29-verbunden ist am lysosomalen Abbau beteiligt; Lys-33-verbunden ist an der Kinasemodifikation beteiligt; Lys-48-verbunden ist am Proteinabbau durch das Proteasom beteiligt; Lys-63-verbunden ist an der Endzytose, Reaktionen auf DNA-Schäden sowie an Signalisierungsprozessen, die zur Aktivierung des Transkriptionsfaktors NF-Kappa-B führen, beteiligt. Lineare Polymerketten, die durch die Bindung der Initiator-Met gebildet werden, führen zur Zellsignalisierung. Ubiquitin ist in der Regel an Lys-Reste des Zielproteins konjugiert. In seltenen Fällen wurde jedoch eine Konjugation an Cys- oder Ser-Reste beobachtet. Wenn Polyubiquitin frei ist (nicht verankertes Polyubiquitin), nimmt es unterschiedlich Rollen ein, z. B. bei der Aktivierung von Proteinkinasen und der Signalisierung. Ähnlichkeit: Gehört zur Ubiquitin-Familie. Enthält 3 Ubiquitin-ähnliche Domänen.
Immunogen
Poly-ubiquitinyliertes-Isozym.
Application
Dieser Anti-ubiquitinylierte Proteine-Antikörper, Klon FK2, wurde zur Verwendung in ELISA, Immunfluoreszenz (IF), Immunpräzipitation (IP) und Western Blot (WB) zum Nachweis von ubiquitinylierten Proteinen herausgebracht und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Ubiquitin & Ubiquitinmetabolismus
Forschungskategorie
Proteintransport
Biochem/physiol Actions
Erkennt mono- und poly-ubiquitinylierte Proteine, aber kein freies Ubiquitin.
Physical form
100 µl aufgereinigtes Immunglobulin in PBS, pH 7,4 mit 50 % Glycerin und 0,09 % Natriumazid. Mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit pH-Wert 7,2 bis 7,4 auf Arbeitskonzentration verdünnen.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum bis zu 12 Monate haltbar.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
04-26207-2130MABS451
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
purified immunoglobulin
clone
FK2, monoclonal
clone
FK1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
LUB9, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
04-26304053252627774
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the species reactivity of this antibody? Does this antibody recognize ubiquitinated proteins in rat cells?
    1 answer
    1. This product cross-reacts with all species. It recognizes mono- and poly-Ubiquitinylated proteins, but not free ubiquitin.
      Helpful?
  2. Can you provide the concentration for the item Anti-Ubiquitinylated proteins Antibody, clone FK2, Product Number 04-263, Lot/Batch Number 3927968?
    1 answer
    1. The concentration of this product is 1.0 mg/mL. This information is reported in the lot specific Certificate of Analysis.
      Helpful?
  3. What is the antibody dilution (Anti-Ubiquitin Mouse mAb) (FK2) for immunofluorescence . There is no information. The reference is wrong
    1 answer
    1. A dilution factor ranging from 1:200 to 1:500 would be an ideal starting point for immunofluorescence titration. The following citation may be of interest for reference:
      Budzik, Jonathan M., et al. "Dynamic post-translational modification profiling of Mycobacterium tuberculosis-infected primary macrophages." Elife 9 (2020): e51461.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Excellent pulldown
    Used for pulldown of ubiquitinated proteins for mass spectrometry. Worked very well
    Helpful?