Fortfahren mit
93159
Multikationen-Standard 2 für IC
TraceCERT®, ≤0.1% in nitric acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 260,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 260,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
composition
Ba, 100 mg/L , Ca, 100 mg/L , K, 100 mg/L , Li, 100 mg/L , Mg, 100 mg/L , Mn, 100 mg/L , Na, 100 mg/L , NH4, 100 mg/L , Sr, 100 mg/L
concentration
≤0.1% in nitric acid
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
format
multi-component solution
Analysis Note
Für die Herstellung dieses CRM wurden nur Materialien von höchster Reinheit verwendet.
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
912866973455698
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
≤0.1% in nitric acid
concentration
in 0.1% nitric acid
concentration
in water
concentration
in water
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-02-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
93159-100ML04061833282427