Merck
Hochreine Metalle & Legierungen
Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt der Metallelemente mit ihren Symbolen und Ordnungszahlen im Periodensystem.
Während Metalle reine Einzelelemente sind, handelt es sich bei Legierungen um Mischungen aus zwei oder mehr Elementen, von denen mindestens ein Element ein Metall ist. Metallverbindungen können kombiniert werden, um eine heterogene Legierung mit verbesserten Eigenschaften zu erhalten, wie z. B. erhöhte Festigkeit oder Härte, Hochtemperaturbeständigkeit, gute Wärmeleitfähigkeit oder chemische Korrosionsbeständigkeit.    
Wir bieten ein vielfältiges Angebot an hochreinen Metallen, binären und ternären Metallverbindungen, magnetischen Legierungen, Metalloxiden, Nanomaterialien und metallorganischen Präkursoren in verschiedenen Formen, Zusammensetzungen, Dispersionen, Partikelgrößen und Gewichten für Ihre gesamten Forschungs- und kommerziellen Anwendungen. Unsere Verpackungslösungen sind auf einfache Handhabung und Verwendung ausgelegt, selbst bei sauerstoff- und feuchtigkeitsempfindlichen Anwendungen.
Lesen Sie mehr über
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 21106
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 21106
Vergleichen
Produktnummer
Produktbezeichnung
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-20 von 21106 Suchergebnissen angezeigt.
Seite 1 von 1056
Seite 1 von 1056
Hochwertige Metallaufreinigung
Der Schwerpunkt unseres Produktionsstandorts in Urbana, Illinois, USA, liegt auf der Aufreinigung von anorganischen Stoffen und Metallen für eine Vielzahl von Hochtechnologieanwendungen. Unsere Expertise im Bereich der Metallaufreinigung ermöglicht die Herstellung reinster Erdalkali- und Seltenerdmetalle, die aus über 300 hochreinen Metallen mit einem Reinheitsgrad von 99,999 % (5N) oder höher bestehen. Wir bieten auch die Herstellung von kundenspezifischen Legierungen und anderen Materialien an, je nachdem, welchen Reinheitsgrad, Wassergehalt und welche Monodispersität Sie benötigen.
Perlenförmige Materialien (Beads)
Unsere perlenförmigen Metalle und Legierungen (Beads) sind speziell entwickelte Pulver, die zu glatten, kugelförmigen Partikeln mit geringerer Oberfläche als herkömmliche Pulver verarbeitet werden. Diese rieselfähigen Pulver sind ideal für Prozesse mit kontrollierter Atmosphäre, da sie die Wasseraufnahme reduzieren und Anbackungen, Staubbildung und statische Aufladung minimieren. Granulat bietet gegenüber feinem Pulver mehrere Vorteile, darunter eine höhere Packungsdichte der Tiegel und eine geringere Flüchtigkeit bei Hochtemperatur-Festphasenprozessen. Unsere Metall- und Legierungs-Beads können durch pneumatische Beladung in enge Probenkammern eingebracht werden, um Absetz- und Verstopfungsprobleme zu vermeiden, die bei Verwendung von feinem Pulver auftreten können.
Zugehörige Produktressourcen