Produkte für die Tangentialflussfiltration
Unsere Produkte für die Tangentialflussfiltration (TFF) sind ideale Single-Use- oder Multi-Use-Lösungen für die Herstellung von pharmazeutischen und biopharmazeutischen Produkten.
Erfahren Sie mehr über:
Pellicon® Single-Pass-TFF
Durch Single-Pass-TFF mit unseren Pellicon® Kapsulen und Kassetten wird die Verarbeitung optimiert, indem die Prozessströme ohne die Rezirkulation der herkömmlichen TFF aufkonzentriert werden. So lassen sich auf einfache Weise die Kapazität, die Produktkonzentration und -ausbeute erhöhen und gleichzeitig der Platzbedarf verringern. Diese vielseitige Anwendung ermöglicht auch eine kontinuierliche und intensivierte Verarbeitung, bei der die Inline-Volumenreduzierung mit anderen Prozessschritten gekoppelt wird.
Pellicon® Kapsulen
Pellicon® Kapsulen mit Ultracel® Membran sind für eine optimierte Ultrafiltration und Diafiltration von biopharmazeutischen Produkten konzipiert und bieten eine einfache Handhabung und Prozessflexibilität. Diese innovative Kapsule ist eine echte Single-Use-TFF-Einheit mit einem einzigartigen Plug-and-Play-Design ohne Halterung, das in wenigen Minuten einsatzbereit ist.
Pellicon® 3-Kassetten
Pellicon® 3-Kassetten liefern eine hohe Proteinausbeute und gleichbleibende Leistung bei breiter chemischer Kompatibilität. Sie sind mit Ultracel® und Biomax® Membranen für verschiedene Verarbeitungsanforderungen erhältlich, darunter monoklonale Antikörper, Plasma, Insulin, Peptide und Impfstoffe. Unsere Pellicon® 3-Kassetten mit D-Screen sind für höhere Proteinkonzentrationen optimiert, um hohe Viskositätsanforderungen zu erfüllen.
Pellicon® 2-Kassetten
Pellicon® 2-Kassetten sind ideal für die Ultrafiltration und Diafiltration von Biologika einschließlich Aufkonzentration, Entsalzung und Pufferaustausch von Polysacchariden, Virussuspensionen und Proteinlösungen geeignet. Unsere Ultracel® und Biomax® Membranen ermöglichen eine effiziente Ultrafiltration, während die Durapore® Membran am besten für die Mikrofiltration geeignet ist.
Pellicon® XL 50-Kassetten
Pellicon® XL 50-Kassetten verbinden unsere Ultrafiltrations- und Mikrofiltrationsmembranen mit linearer Skalierbarkeit für die Prozessentwicklung oder die Verarbeitung kleinerer Mengen.
Prostak™ Mikrofiltrationsmodule
Prostak™ Mikrofiltrationsmodule zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion, zuverlässige Leistung und Steam-in-Place-Fähigkeit aus und eignen sich daher für Klärfiltration, Zellernte und Mehrwegperfusion. Das geringe Rückhaltevolumen und das offene Kanaldesign ermöglichen eine hohe Produktrückgewinnung und einen schonenden Fließweg für die Verarbeitung scherempfindlicher Materialien.
Unterstützung für Qualifizierung, Risikobewertung und Prozessoptimierung
Begleitend zu unserem Produktangebot bietet das Emprove® Programm drei Arten von Dossiers zur Unterstützung verschiedener Entwicklungsphasen und Schritte in der Produktion wie Qualifizierung, Risikobewertung und Prozessoptimierung. In diesen Dossiers sind umfassende produktspezifische Prüfdaten, Qualitätsangaben und regulatorische Informationen in einem leicht zugänglichen Format zusammengefasst, was die Einhaltung von Compliance-Anforderungen vereinfacht.
Verwandte Artikel
- Tangential Flow Filtration in Downstream Bioprocessing
There are many options for tangential flow filtration (TFF) in downstream bioprocessing from multi-use to single-use TFF or batch TFF and single-pass TFF.
- Tangential Flow Filtration in the Antibody Drug Conjugate (ADC) Manufacturing Process
Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.
- Single-Pass Tangential Flow Filtration Implementation and Scaling
Get practical guidance on using single-pass tangential flow filtration in your downstream process and scaling between capsules and cassettes.
Zugehörige Produktinformationen
- Data Sheet: Pellicon® Capsules with Ultracel® Membrane
Accelerate your therapy using our innovative single-use tangential flow filters with superior flux performance
- Data Sheet: Pellicon® 3 Cassettes with Ultracel® Membrane
The optimum tangential flow filtration devices for monoclonal antibodies and other therapeutic proteins.
- Data Sheet: Pellicon® 3 Cassettes with Biomax® Membrane
The device of choice for applications requiring higher yield, fast processing, and exceptional chemical resistance
- Data Sheet: Pellicon® 2 Filters and Holders
High performance tangential flow filters for biopharmaceutical process development, scale-up and scale-down, concentration, purification, and cell harvesting applications.
- Data Sheet: Prostak™ Microfiltration Modules
Prostak™ modules are tangential flow stacked plate membrane devices with open feed channels, made for use in Prostak™ tangential flow filtration (TFF) systems.
- Data Sheet: Pellicon® XL 50 Cassettes
Easy-to-use, high performance, linearly scalable tangential flow filtration cassette for process development work at volumes from 50 to 1000 mL
- Data Sheet: Pellicon® Single-Pass Tangential Flow Filtration
Pellicon® single-pass tangential flow filtration (single-pass TFF) is a versatile technology for more productive, high capacity and cost effective downstream processes that allows facilities to meet the demands of higher titer and connected or continuous processes
- Data Sheet: Ultracel® Membranes
The membrane of choice for ultra-low protein binding and robust performance during concentration and diafiltration of therapeutics
- Data Sheet: Biomax® Membranes
The membrane of choice for fast processing and exceptional chemical resistance
- Performance Guide: Pellicon® Capsules with Ultracel® Membrane
Innovative, high performance single-use tangential flow filtration devices that offer ease-of-use, operational flexibility, and enhanced operator safety.
- Application Note: Pellicon® Capsules for Single-use Tangential Flow Filtration
The Pellicon® Capsule is the first of its kind—a true single-use TFF device that streamlines bioprocessing with its innovative, simplified design and user-friendly features.
- Performance Guide: Pellicon® 3 Cassettes with Ultracel® Membrane
The tangential flow filtration devices of choice for demanding filtration processes requiring unbeatable performance consistency.
- Performance Guide: Pellicon® 3 Cassettes with Biomax® Membrane
The tangential flow filtration device of choice for demanding filtration processes requiring unbeatable performance consistency
- Application Note: Pellicon® 3 Cassettes with High Viscosity Feed Screen
Pellicon® 3 Cassettes with Ultracel® and Biomax® 30kD Membrane utilizing D screen geometry are engineered to efficiently process higher viscosity products.
- Application Note: Process Optimization and Scalability Evaluation of Pellicon® Capsules for Single-pass Tangential Flow Filtration of mAb-Based Biomolecules
Single-pass tangential flow filtration (SPTFF) is a method of ultrafiltration for the purposes of either volume reduction or protein concentration.
- White Paper: Streamlining Bioprocessing Using Pellicon® Cassettes for Single-pass Operation
Single-pass TFF is an enhanced approach to the existing TFF technology that has been used for the purification of monoclonal antibodies, therapeutic proteins, and vaccines at different steps within downstream processing