Klärfiltration & Harvest
In den Klärfiltrationsschritten wird das Harvest-Material Ihres Bioreaktors für die Downstream-Aufreinigung vorbereitet, indem der Gehalt an Verunreinigungen und Partikeln reduziert wird. Die Auswahl der richtigen Trenntechnologie hängt von den Eigenschaften Ihres Flüssigkeitsstroms, dem Prozessmaßstab und den Downstream-Prozessschritten ab.
Unser Klärfiltrationsportfolio bietet Optionen für jeden Prozess und umfasst die Filter und Halter, Lösungen für die Vorbehandlung sowie Hardware und Systeme, die Sie für eine effiziente, robuste Klärfiltration benötigen, um den Erfolg Ihrer Downstream-Prozessschritte zu maximieren.
Klärfilterhalter & -systeme
Unsere flexible Hardware und unsere Systeme für Einweg-Tiefenfilter eignen sich ideal für die Klärfiltration im Pilot- und Prozessmaßstab. Sie sind mit einer modularen Pod-Einheit ausgestattet, die ein Hoch- oder Herunterskalieren bei gleichem Platzbedarf ermöglicht.
Klärfiltrations-Tiefenfilter & Vorbehandlungslösungen
Um Ihre Zellkulturernte für die nachgeschaltete Chromatographie und Aufreinigung vorzubereiten, bieten unsere Millistak+®- und Clarisolve®-Tiefenfilter und -Flockungspolymere Upstream-Prozesslösungen für die primäre und sekundäre Klärfiltration. Millistak+® HC und HC Pro können im Downstream-Aufreinigungsprozess als Polishing-Filter eingesetzt werden.
Weitere Kategorien erkunden
Vorfilter für die Klärfiltration entfernen Partikel und Mikroorganismen aus pharmazeutischen und biopharmazeutischen Prozessströmen. Erfahren Sie, wie unsere Klärfiltrationsvorfilter unlösliche Verunreinigungen bereits in einem frühen Prozessstadium entfernen und so wichtige nachfolgende Prozessschritte schützen.