Merck
Absorption von Verschüttungen
Supelco® Chemizorb® Absorptionsmittel für verschüttete Flüssigkeiten
Bei der Arbeit mit Glasflaschen oder offenen Gefäßen wie Bechergläsern oder Reagenzgläsern kann es zum versehentlichen Verschütten von Chemikalien kommen. Abhängig vom verschüttetem Stoff kann dies zu erheblichen Gesundheits- und Sicherheitsrisiken führen. 
Spezielle Absorptionsmittel, wie z. B. Supelco® Chemizorb® Absorptionsmittel, sind der schnelle, sichere und umweltfreundliche Weg, um gefährliche, aggressive oder unangenehme verschüttete Flüssigkeiten zu entfernen. Die schnell wirkenden Chemizorb® Absorptionsmittel bestehen aus porösen mineralischen oder synthetischen Copolymeren, die chemisch inert sind und bis zu 400 % ihres Eigengewichts an Flüssigkeit absorbieren können.
Unsere breite Produktpalette umfasst Universal- und Spezialabsorptionsmittel für verschiedene Gefahrstoffe, passend für Ihre individuellen Laboranforderungen.
Zugehörige Produktliteratur
  • Brochure: Soak It Up
    Supelco® Chemizorb® absorbents, you can clear away aggressive or unpleasant liquids quickly and safely.
  • Brochure: Safety Inside
    Daily safety, risk prevention and emergency help that meet your high expectations.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Supelco® Chemizorb® Universal-Absorptionsmittel in Pulver- und Granulatform
CHEMIZORB® UNIVERSAL-ABSORPTIONSMITTEL IN PULVER- UND GRANULATFORM
Unsere Universal-Absorptionsmittel Chemizorb® Pulver und Chemizorb® Granulat zeichnen sich durch ein hohes Absorptionsvermögen für wässrige Lösungen (Säuren, Laugen), organische Lösungsmittel und zähflüssige Öle aus. Das Granulat hat ein geringeres Absorptionsvermögen als das Pulver, ist aber viel einfacher zu dosieren und kann auch dort eingesetzt werden, wo sich Pulver als ungeeignet erweist, z. B. in zugigen Räumen oder im Freien.
Supelco® Chemizorb® Spezialmittel für die Absorption und Neutralisierung von verschütteten Laugen, Säuren und HF
CHEMIZORB® SPEZIAL-ABSORPTIONSMITTEL FÜR LAUGEN, SÄUREN UND FLUSSSÄURE
Unsere Spezial-Absorptionsmittel für Laugen (Chemizorb® OH-), Säuren (Chemizorb® H+) und Flusssäure (Chemizorb® HF) enthalten zusätzlich wasserlösliche Neutralisatoren sowie pH-Indikatoren, um den Neutralisationsprozess zu verfolgen. Aggressive Säuren und Laugen können so effizienter und sicherer entfernt werden.
Supelco® Chemizorb® Hg – Set für Quecksilber
CHEMIZORB® HG – „ALL-IN-ONE“-SET FÜR QUECKSILBER
Das „All-in-One“-Set Chemizorb® Hg für Quecksilber enthält alle Reagenzien und Hilfsmittel, die Sie benötigen, um Tropfen und Spuren von Quecksilber sicher und vollständig zu entfernen. Die im Set enthaltenen Reagenzien reichen für die sichere Dekontamination einer Fläche von etwa einem Quadratmeter aus.